Média pro myší embrya
Kultury celých myších embryí jsou důležitou metodou používanou ve vývojové biologii savců a výzkumu vrozených vad. Tato technika umožňuje longitudinální studie explantovaných embryí hlodavců ve stadiu organogeneze. Základní technikou pro vytváření transgenních myší je transformace a injekce stabilně transfekovaných myších embryonálních kmenových buněk (ES) do myších blastocyst. Pro optimalizaci technik sběru, manipulace a přenosu embryí nabízíme kompletní výběr médií a činidel pro myší embrya.
Přehled sekcí
Média na bázi Hepesu pro manipulaci s embryi
- Média M2 se často používají pro odběr embryí a pro delší manipulaci mimo kultivační inkubátor
- FHM je modifikace složení KSOM, která se používá také pro manipulaci s embryi mimo prostředí CO2 inkubace
Média na bázi bikarbonátu pro kultivaci a vývoj embryí
- Modifikované médium M16: tradiční médium pro kultivaci embryí založené na Krebsově-Ringerově hydrogenuhličitanovém pufru
- MédiumKSOM umožňuje embryím překonat dvoubuněčný blok a podporuje zvýšené dělení buněk. Naše patentované složení zajišťuje vyšší výtěžnost vývoje blastocyst
Všechna média jsou testována v kultuře myších embryí a vyráběna z prvotřídních surovin.
EmbryoMax® Pokročilé médium KSOM
EmbryoMax®. Advanced KSOM Medium je univerzální médium pro sběr a kultivaci myších embryí, které nahrazuje tradiční dvoustupňový systém, kdy jsou pro sběr a kultivaci embryí zapotřebí jedinečné samostatné přípravky. Naše pokročilé složení KSOM umožňuje jak manipulaci s embryi v atmosférických podmínkách, tak kultivaci v inkubátoru s kontrolovaným obsahem CO2 - a to s jediným médiem.
Šest fází vývoje embrya
Den 0
Zygota
Den 1
2-buňkový
Den 1-2
4-komorový
Den 2
Vícebuněčné
Den 2-3
Morula
3.-4. den
Blastocysta
Související zdroje produktů
- Article: Mouse Embryonic Stem Cell Culture Procedures & Protocols
Stem Cell protocols for cryopreservation, thawing of cryopreserved stem cells and media preparation.
- Article: Development of a New Advanced KSOM Mouse Embryo Media that Enables Dual-Use Embryo Culture and Cell Handling Applications
Advanced KSOM mouse embryo media that can be used as a single medium for both harvest and culture of mouse embryos to facilitate creation of transgenic knockout mice.