Meziprodukty pro stanovení krevní skupiny (FFMU)
Surové materiály
Portfoliem meziproduktů pro další výrobní použití (FFMU) společnosti Millipore® jsou standardizované supernatanty buněčných kultur z buněčných linií exprimujících lidské nebo myší monoklonální protilátky. Tyto meziprodukty FFMU jsou určeny k použití při přípravě hotových reagencií nebo zařízení pro stanovení krevní skupiny. Ředěním, mícháním (v případě potřeby) a chemickými přídavky mohou výrobci formulovat vlastní hotová činidla nebo zařízení s reaktivními profily vhodnými pro jejich specifické aplikace. Účinnost každé šarže je pečlivě kontrolována tak, aby odpovídala účinnosti interní referenční šarže. Všechny FFMU obsahují 0,1 % (w/v) azidu sodného jako konzervační látku.
Většina protilátek řady FFMU je v současné době licencována americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv v rámci sdílených výrobních dohod.
Monoklonální protilátky Human IgG pro výzkumné použití
Monoklonální protilátky Human IgG pro výzkumné použití jsou vyčištěné supernatanty buněčných kultur z buněčných linií exprimujících monoklonální protilátky Human IgG pro krevní skupinu, které reagují metodou nepřímého antiglobulinového testu. Tyto produkty jsou určeny pro použití výrobci, kteří chtějí vyrábět reagencie nebo pomůcky, které nejsou určeny pro IVD, jako jsou soupravy pro zkoušení způsobilosti, interní kontroly testů nebo vzdělávací vzorky. Přečtěte si naši brožuru FFMU
Products
Související videa
Prozkoumejte naši nabídku monoklonálních protilátek v různých formách, od standardizovaných meziproduktů, přes FFMU, hotová volně ložená činidla až po protilátky a činidla pro výzkumné použití.