Frakcionace krevní plazmy
Frakcionátory plazmy hrají zásadní roli při léčbě vzácných život ohrožujících stavů. Konzistentní a spolehlivý výkon je pro frakcionaci plazmy klíčový a představuje výzvu, kterou je třeba splnit, aby bylo možné lépe sloužit pacientům po celém světě: zlepšit výtěžnost, zachovat ekonomiku procesu a zvládnout stále rostoucí regulační požadavky. Výběr správného partnera s hlubokým porozuměním těmto výzvám je zásadní a nabízí frakcionářům vstupní bránu k novým řešením a zdrojům, které mohou vylepšit celou řadu produktů z krevní plazmy.
Imunoglobulin
Polyklonální imunoglobulin G (IgG) je pro všechny výrobce plazmy hlavním produktem s vysokou hodnotou. V současné době se imunoglobulin podává ve vyšších koncentračních dávkách; to vyžaduje přípravky, které jsou pacientem dobře snášeny. Mezi klíčové parametry snášenlivosti patří:
- Vysoká čistota
- Nízký obsah imunoglobulinů A a M (igA, IgM)
- Nízký obsah aktivátoru prekallikreinu (PKA)
- Nízký obsah antikardiolipinových protilátek (ACA)
- Nízký obsah izoaglutininu
Klinická účinnost IgG je dána výrobním postupem a kvalitou výroby. Mezi klíčové vlastnosti patří neporušená molekula, fyziologická distribuce podtříd, pH podání, nepřítomnost pyrogenů a nízký obsah toxických reziduí. IgG se v současné době používá k léčbě primárních imunodeficiencí (PID), neurologických stavů, hematologických a dalších infekčních onemocnění.
Albumin
Albumin, často označovaný jako HSA (human serum albumen), je stabilní protein s molekulovou hmotností 67 kD. Někdy se přidává jako stabilizátor jiných plazmatických produktů, ačkoli jeho terapeutické využití je jako náhrada tekutin k rozšíření objemu krve u pacientů typicky traumatizovaných popáleninami nebo chirurgickým zákrokem. Albumin se vyrábí ve velkém množství a vyrábějí ho všichni výrobci plazmy. Často se může vyrábět tři až pět šarží týdně v nízkých i vysokých koncentracích.
Přestože surová plazma obsahuje přibližně 35-50 g albuminu na litr, 25-40 % tohoto objemu se ztratí během samotného procesu frakcionace. To může vést frakcionátory k tomu, aby místo Cohnové frakcionace zvážili chromatografickou metodu, protože chromatografie má příznivější procento ztrát kolem 15-20 %.
Faktor VIII
Zvýšení čistoty při zachování specifické aktivity je důležité při výrobě faktoru VIII (FVIII), nezbytného proteinu pro srážení krve. Klinické požadavky na podání pacientovi zahrnují nízkou imunogenicitu a vysokou čistotu, což znamená nízký počet izoaglutininů a doprovodných proteinů, žádné cizorodé proteiny nebo DNA a nízké množství chemických zbytků. Proces purifikace je navržen tak, aby bylo dosaženo těchto požadavků:
- Zvýšení účinnosti procesu a výtěžnosti produktu
- Dosažení vyšší výtěžnosti produktu
- Zajištění bezpečnosti procesu a reprodukovatelnosti vícekmenových produktů
Související zdroje produktů
- Application Note: Integration of Bioburden Reduction and Sterile Filtration in Human Plasma IgG Purification
- Brochure: Leveraging the Advantages of Single-use in Plasma Processing
- Brochure: Plasma Processing Capabilities
- Verification Report: Buffer Preparation for Plasma Processes: Process Efficiency
- White Paper: Intensification of Human Plasma IgG Purification for Intravenous and Subcutaneous Administration
- What is Merck doing About REACH Compliance?
Explore our comprehensive portfolio of detergents and surfactants as possible Triton X-100 alternatives for your research applications before the REACH Annex 14 ban takes effect.
- Brochure: Process Development and Drug Manufacturing
We provide comprehensive services for drug development and manufacturing, including technical and regulatory expertise and process development support.