FBS - fetální hovězí sérum a fetální telecí sérum
Fetální hovězí sérum (FBS) je nejpoužívanějším růstovým doplňkem pro média pro buněčné kultury. Při použití ve vhodných koncentracích dodává mnoho definovaných i nedefinovaných složek, u kterých bylo prokázáno, že splňují specifické metabolické požadavky na kultivaci buněk. FBS je komplexní směs biomolekul, která zahrnuje růstové faktory, bílkoviny, stopové prvky, vitaminy a hormony, které jsou důležité pro růst a udržování buněk v kultuře in vitro.
Naše kategorie výběru FBS usnadňují výběr produktu FBS vhodného pro jakoukoli aplikaci buněčné kultivace na základě relevantních parametrů, jako je γ-záření, geografický původ, vhodnost pro hybridomovou nebo hmyzí kulturu, potřeba tepelné inaktivace nebo speciální testování aplikace.
.
Pokud používáte FBS, média nebo reagencie od společností Gibco nebo Life Technologies/Invitrogen, klikněte zde a vyhledejte naše náhradní číslo produktu.
FBS Classic
V portfoliu FBS Classic jsou shromážděny produkty FBS, které jsou vhodné pro obecné použití v buněčných kulturách. Tyto produkty zahrnují séra, která mají následující vlastnosti:
- Musí projít přísným testováním až 48 definovaných parametrů uvolňování kvality, včetně endotoxinu a hemoglobinu
- Dialyzovaná
- Odstraňovaná od dřevěného uhlí
- 0.1 μm trojnásobně filtrované
- původ USA, USDA, Kanada, Austrálie a další
FBS Premier
Pro zákazníky, kteří používají FBS v procesu biomanufacturing. Výrobky jsou vyráběny s použitím vybraných surovin ve specializovaných zařízeních, často s využitím technologií likvidace na jedno použití.
Výrobky FBS Premier jsou podporovány rozšířenou úrovní dokumentace, včetně certifikátů vhodnosti EDQM. Jsou také testovány na zvýšenou úroveň kontroly kvality a uvolňovány do oběhu, zejména po ozáření gama zářením pomocí našeho validovaného procesu SER-TAIN.
- Striktní postupy testování a uvolňování založené na mezinárodně uznávaných regulačních směrnicích
- Předpokládané použití: Pro výzkum nebo další výrobu
- Původ USA, Austrálie a Nový Zéland
FBS Select
Produkty s označením FBS Select jsou předem kvalifikovány pro specializované buněčné a tkáňové kultury včetně doplňování kmenových buněk, kardiomyocytů a buněk kultivovaných pro vývoj imunoterapeutik. Produkty FBS Select zahrnují séra, která jsou:
- EmbryoMax® ES (embryonální kmenové) buňky-kvalifikované
- Mezenchymální kmenové buňky-kvalifikované
- HL-1 cell-screened
- Ultra-low IgG
- Dialyzováno ultrafiltrací
- FBS Superior, schváleno EU
Chcete-li se dozvědět více o tom, jak bude naše FBS fungovat ve vaší aplikaci, klikněte zde a vyžádejte si vzorek.
Související zdroje
- Article: Serum for Cell and Tissue Culture FAQs
Find answers to frequently asked questions (FAQs) about FBS and other serum products, and links to related products.
- Article: HL-1 Cells
Podpora pro výzkum buněk HL-1 zahrnuje kultivační desky, média a kryoviály, které poskytují kompletní nabídku pro výzkumné potřeby.
- Article: Mouse Embryonic Stem Cell Culture Procedures & Protocols
Stem Cell protocols for cryopreservation, thawing of cryopreserved stem cells and media preparation.
- Article: Mesenchymal Stem Cell Culture Protocols
Informace o mezenchymu, konkrétně o prokotolech mezenchymálních kmenových buněk. Protokoly buněčných kultur krok za krokem pro izolaci, expanzi a diferenciaci mezenchymálních kmenových buněk (MSC).
- Article: Cryopreservation of Cell Lines
Cell culture protocol for freezing cell lines at high cell viabilities using cryopreservation reagents such as DMSO. Cryopreservation is a method whereby cells are frozen, maintaining their viability, until they are defrosted months or years later.
- Article: Thawing of Frozen Cell Lines
Cell culture protocol for proper thawing of cryopreserved cell lines.
- Technical Bulletin: Quality Control Sterility Testing of Serum Products
All test media and processes have been validated and growth promotion testing is performed on each lot of test media.
- Technical Bulletin: Organisms Inactivated by Gamma Irradiation at 25—35 kGy
A list of organisms inactivated by gamma irradiation at 25 - 35 kGy.
- Technical Bulletin: Using PCR to Detect Viral Agents in Animal Sera
This validated process provides greater assurance that any existing low levels of microbes will be inactivated or reduced and the risks associated with animal-derived components are minimized.
- Technical Bulletin: Storing and Thawing Serum
The recommended storage temperature is -10 to -40 °C. At temperatures below -40 °C, the bottles may become brittle resulting in an increased risk of breakage.
- Technical Bulletin: Microbe Selection for the SER- TAIN™ Process Validation
Those used in the SER-TAIN™ Gamma Irradiation Serum Validation were carefully selected to represent a wide range of organisms that are potential contaminants of serum products arising from either the starting material itself or from the processing environment.
- Product Information: Preparation of Charcoal-Stripped and Heat-Inactivated Fetal Calf Serum
Preparation of charcoal-stripped serum.