Těsnicí fólie, fólie a pásky
Těsnicí fólie, pásky a fólie jsou základním spotřebním materiálem, který je běžný ve většině mokrých laboratoří. Těsnicí fólie jsou určeny k ochraně buněčných kultur před oxidací, odpařováním a křížovou kontaminací během zpracování, skladování a přepravy. Fólie se používají mnoha způsoby, například k zakrytí nádob s laboratorním nádobím a k výrobě vážicích misek nebo lodiček, zatímco pásky a visačky se používají k balení a označování. Nabízíme širokou škálu těsnicích fólií, fólií a pásků pro vaši výzkumnou nebo klinickou práci od nejlepších jmen v oboru, včetně Duraseal™., Parafilm®, AlumaSeal®, ThermalSeal®, a mnoho dalších.
Přečtěte si více o
Těsnicí fólie
Těsnicí fólie se používají pro různé aplikace včetně obecné inkubace, buněčných kultur, PCR multi-well desek a skladování. Naše rozsáhlé portfolio vám umožňuje vybrat si z různých typů těsnicích fólií s vlastnostmi, jako je tepelná těsnost, propíchnutelnost, necytotoxicita, sterilita nebo kompatibilita s polypropylenem (PP), polyethylenem (PE) a polystyrenem (PS), které nejlépe vyhovují vaší aplikaci.
- Systém SealMate™ poskytující pohodlnou metodu utěsňování mikrodestiček pomocí lepicích fólií. K dispozici ve sterilním i nesterilním formátu.
- Snadno propíchnutelný, 70 µm silný polyethylen s akrylovým lepidlem, Těsnicí fólieEZ-Pierce™ umožňují přímé odebírání vzorků pomocí jednokanálových nebo vícekanálových pipetátorů a robotických sond.
- ThermalSeal RT™ a RT2RR™ fólie jsou kombinací opticky průhledné polyesterové fólie se silným, velmi hladkým, neabsorbujícím a nefluoreskujícím lepidlem lékařské kvality pro vynikající výkon v aplikacích PCR v reálném čase.
- ThermalSeal RTS™ sealing film je polyolefin s inertním zapouzdřeným silikonovým lepidlem. Jsou opticky čiré, s nízkou autofluorescencí a jsou vhodné zejména pro aplikace qPCR v reálném čase, skladování a krystalizaci proteinů.
- Těsnění ClearASeal Peel™ uzavíratelné teplem je k dispozici jako čirá fólie s dobrou optickou průhledností a kompatibilitou s PP, PE, PS a cyklickými olefinovými kopolymerovými (COC) deskami vhodnými pro qPCR.
- Tepelně uzavíratelná fólie Gas PermASeal™ je kromě krátkodobé inkubace nejvhodnější pro skladování zemědělských semen, hmyzu a buněčných kultur.
- Petri-Seal™ je vodotěsná, chemicky odolná těsnící páska navržená speciálně k utěsnění (zakrytí) Petriho misek a multijamkových destiček, a tím ke snížení odpařování a možnosti kontaminace.
- Laboratorní strečová fólie DuraSeal™ je víceúčelová průhledná fólie na bázi polyethylenu, odolná proti teplu a roztržení, která po omotání kolem skleněných nádob a kontejnerů vytváří vzduchotěsnou bariéru. Můžeme vám nabídnout celé portfolio specializovaných těsnění na desky společnosti Excel Scientific. Tento průvodce výběrem vás nasměruje k nejvhodnější variantě pro vaši aplikaci.
Fólie
Vyberte si z naší široké nabídky fólií, které jsou k dispozici v různých formátech, včetně sterilních, tepelně těsnících, propichovacích a předseknutých pro specifické aplikace ve vaší výzkumné laboratoři. Nabízíme hliníkové fólie, které snadno zakryjí laboratorní nádoby a tvoří levné obložení stolů, zásuvek a zásobníků pro snadné čištění v případě rozlití nebo kontaminace. Naše hliníková fólie Mini Bin™ je navržena pro snadné použití a minimální odpad, protože lze snadno vytvořit kusy fólie vlastní velikosti, které jsou ideální pro autoklávování, zmrazování, inkubaci, ochranu laboratorního nádobí, obložení, utěsnění a obecné skladování. ThermASeal Foil™ s tepelným těsněním je sterilní nepropichovatelný fóliový laminát, který lze použít pro PCR aplikace, konkrétně s vodními termálními cyklery, pro dlouhodobé skladování rozpouštědel a jiných organických látek (včetně kyselin a zásad). Pro skladování a přepravu vzorků PCR a dalších sloučenin dodáváme dvě varianty produktů s tepelně uzavíratelným těsněním, PierceASeal Foil™ (propichovatelný fóliový laminát) a PeelASeal Foil™ (nepropichovatelné těsnění). Naše Scienceware® Super-Polyfoil™. fólie pro balení/pokrytí má speciální termoplastickou polyesterovou vrstvu, která blokuje vznik jakýchkoli děr způsobených při autoklávování, inkubaci a při provádění chemických laboratorních prací. Abychom ušetřili váš drahocenný čas, nabízíme předřezané aseptické fólie bez RNázy a DNázy Speedy-Foil®, která splňuje požadavky FDA pro přímý kontakt s léčivy a lze ji použít k zakrytí běžných laboratorních nádob.
- AluminaSeal™, propichovatelná, necytotoxická a sterilní hliníková fólie je ideální pro skladování PCR, inkubaci a ochranu vzorků citlivých na světlo.
- Fólii PeelASeal Foil™ lze tepelně utěsnit a použít pro PP desky, PCR aplikace a krátkodobé skladování.
- Přímé odebírání vzorků pipetovacími špičkami a robotickými sondami je možné pomocí těsnicí hliníkové fólie eXTReme™ FoilSeal™.
Balicí, etiketovací a sterilizační pásky
Pro své laboratorní aplikace si nyní můžete vybrat z naší rozsáhlé nabídky pásek používaných pro etiketování, izolaci a sterilizaci. Na naše univerzální samolepicí etiketovací pásky lze psát perem, tužkou nebo permanentním fixem a zůstávají účinné při teplotách od -23 °C do +121 °C. Nabízíme také silikonové izolační pásky chránící před vlhkostí, teplem a chladem, a to i při extrémních teplotách od -65 °C do 260 °C. Kromě toho naše páska Sigmaware™, indikátor autoklávu, poskytuje pozitivní indikaci sterility po 15 minutách expozice při 121 °C v parním autoklávu.
Související zdroje produktů
- Guide: Sealing Film Table
Guide to help you choose the best sealing film product for your needs.