Merck
Reagencie pro zmrazování buněk
Vědec v modrých rukavicích vkládá kryovial s buňkami do kryokonzervačního boxu.
Buněčné linie, primární buňky a geneticky modifikované buněčné zásoby patří mezi nejcennější a obtížně nahraditelné zdroje v laboratořích zabývajících se vývojem v oblasti přírodních věd, biotechnologií nebo farmaceutického průmyslu. Techniky a nástroje pro vhodné zmrazení buněk a jejich resuscitaci z kryoskladu v kapalném dusíku patří mezi nejdůležitější metody v buněčné kultuře. Zabránit tvorbě nitrobuněčných krystalků ledu a minimalizovat buněčný stres má zásadní význam pro zachování životaschopnosti buněk během kryokonzervace.  Nabízíme rozsáhlou řadu sterilně filtrovaných, aplikačně testovaných kryoprotektantů, jako je DMSO, a také hotová média pro zmrazování buněk s DMSO i bez něj, která jsou navržena tak, aby maximalizovala životaschopnost buněk během procesů zmrazování a rozmrazování.   
Lahvička s nápisem "Dimethyl Sulfoxide", po jejímž boku jsou dvě ampulky obsahující stejný roztok.
Média pro zmrazování buněk připravená k použití
Pohodlné reagencie pro zmrazování buněk eliminují nutnost titrovat koncentrace DMSO a jsou k dispozici také ve složení bez DMSO.
  • CryoStor®. médium pro kryokonzervaci buněk je k dispozici v koncentracích 2 %, 5 % a 10 % a také v přípravku bez DMSO, CryoSOFree™.
  • pZerve™ je kryokonzervační roztok pro kultivaci s obsahem séra nebo bez séra, který neobsahuje dimethylsulfoxid (DMSO), fetální hovězí sérum ani jiné složky živočišného původu
  • EmbryoMax® 2X Freezing Medium pro ES (embryonální kmenové) buňky, složení s 20% DMSO & fetálním hovězím sérem
  • HypoThermosol® FRS Preservation Solution zlepšuje a prodlužuje skladování buněk, tkání a orgánů při teplotě 2 - 8 °C
DMSO (dimetylsulfoxid) pro kryokonzervaci buněk
Dimetylsulfoxid neboli DMSO je organické rozpouštědlo, které se používá jako kryoprotektivum při zmrazování buněk pro kryokonzervaci. Jako součást médií pro zmrazování buněk chrání DMSO buňky tím, že zabraňuje tvorbě extracelulárních i intracelulárních ledových krystalů. Vyberte si z činidel DMSO, která
  • Splňují specifikace testování USP a EP
  • Jsou certifikovány BioPerformance pro buněčné kultury
  • Jsou vhodné pro hybridomy
  • Jsou testovány pro použití v rostlinných buněčných kulturách
Související zdroje produktů
Související videa
Protokol kryokonzervace Crystor®
Podívejte se na demonstrované postupy zmrazování, skladování a rozmrazování buněk a také na hodnocení životaschopnosti buněk po rozmrazení.
Tipy pro zmrazování buněk
Tento výukový program vysvětluje protokol pro kryokonzervaci buněk a klíčové aspekty při zmrazování zásob buněk.