Automatizovaná chemická syntéza
Automatická chemická syntéza provádí celý proces chemické syntézy pomocí automatizovaných systémů. Širokou škálu sloučenin, od malých molekul až po složité organické molekuly, lze vyrábět s vyšší rychlostí a účinností, ale zároveň s nižším rizikem lidské chyby.
Prostřednictvím našeho partnerství se společností Synple Chem poskytujeme automatizaci chemie, která urychlí váš výzkum. Platforma automatizované syntézy společnosti Synple se skládá z automatizovaného chemického syntetizéru a předem naplněných reagenčních kazet. Stačí do syntetizéru přidat výchozí materiál a příslušnou reagenční kazetu. Stisknutím tlačítka syntetizér vygeneruje, izoluje a přečistí vaše produkty a provede automatickou promývací sekvenci pro přípravu na další syntézu bez kontaminace.
Prozkoumejte náš široký výběr reagenčních kazet s různými reakčními třídami s více než 40 různými reagenciemi:
- Tvorba N-heterocyklů (SnAP) - přeměňuje širokou škálu aldehydů na N-heterocykly
- Reduktivní aminace - Tvorba N-heterocyklů (SnAP) - přeměňuje širokou škálu aldehydů na N-heterocykly přeměňuje aldehydy nebo ketony a primární nebo sekundární aminy na komplexní aminy
- Tvorba degradace proteinů - určena pro PROTAC® syntézu s různými délkami PEG linkerů a buď VHL, nebo CRBN ligandy
- Biotinové značky - připojuje biotinové značky buď k aldehydům/ketonům pomocí reduktivní aminace, nebo k aminům pomocí acylace
- Mitsunobu - vytváří vazby uhlík-uhlík prostřednictvím dehydratační vazby primárního nebo sekundárního alkoholu
- Boc ochrana - poskytuje Boc ochranu primárních a sekundárních aminů /li>
- Boc deprotekce - odstraňuje Boc ochranu aminů na volné aminové soli
- Fluorace - přeměňuje primární a sekundární alkoholy na odpovídající fluorovaný produkt
- Fluorace - odstraňuje Boc ochranu aminů na volné aminové soli/li>
- Silyldeprotekce - odstraňuje silylové ochranné skupiny
- Tvorba amidů - spojuje aminy a karboxylové kyseliny
- Tvorba amidů - spojuje aminy a karboxylové kyseliny
- Suzukiho spojka - spojuje arylhalogenidy s arylboronovými kyselinami
- Nosylová ochrana - poskytuje o-Ns ochranu primárních/sekundárních aminů a aminových solí
- Cbz ochrana - poskytuje N-Cbz ochranu primárních/sekundárních aminů a aminových solí
Související zdroje produktů
- SnAP Reagents
SnAP Reagents facilitate synthesis of saturated N-heterocycles for diverse structures.
- Partial PROTACs
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.
- SynpleChem Brochure
Externí zdroje
- C&EN eBook: A grand synthesis: Automation is changing how scientists synthesize chemicals
Explore how automated synthesis platforms can expedite chemists’ workflows and minimize time and resources spent.
- Chemistry World Webinar: Automated capsule chemistry with Synple: do more, faster
Learn how automated synthesis technology allows discovery chemists to accelerate research and improve efficiency.
- Wiley Virtual Seminar: Chemputation, Digital Chemistry and Automated Synthesis
Discover a universal approach to chemical synthesis that translates all procedures to XDL that allows chemistry to be communicated universally.