Merck
Lidské sérum pro buněčné kultury
Pipeta kapající čirou kapalinu do malé skleněné misky, v pozadí rozmazaná láhev s oranžovým nápisem, umístěná na reflexní ploše.
Sérum je tekutina, která zůstane po odstranění srážecích faktorů z krevní plazmy. Sérum, které je běžným doplňkem médií pro buněčné kultury, poskytuje buňkám směs hormonů, růstových a vazebných faktorů, pufrovacích látek a dalších výživných složek. Některé studie zjistily, že lidské sérum je vhodnější než FBS pro určité aplikace při kultivaci lidských buněk, jako je studie invaze buněk a tvorba sféroidů. Naše lidské sérum pro buněčné kultury je testováno na přítomnost virů, bakterií, hemoglobinu a toxinů a následně sériově filtrováno za sterilních podmínek.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Související zdroje
Lidské sérum AB Produkty
Lidské sérum AB pro dospělé se používá ke kultivaci lidských buněčných linií, včetně linií lidských kmenových buněk. Nabízíme produkty AB mimo krevní sraženinu i AB plazmu. Lidské AB sérum se připravuje z plné krve, která se nechá přirozeně srazit, tzv. sérum OTC neboli Off-The-Clot. Nejčastěji se však používá lidské sérum ze sražené plné krve, protože obsahuje více růstových faktorů pro růst buněk.
Lidské sérum AB může být také plazmatické nebo připravené z plné krve, která se nenechá srazit. Jakmile je plazma oddělena od plné krve, ošetří se vápníkem, aby se aktivovala srážecí kaskáda, a odstředěním se získá sérum. Tento přípravek se používá při testování sér na růstové faktory.
Nabízíme tepelně inaktivované lidské AB sérum jak z plazmy, tak ze sražené plné krve. Sérum dospělých obsahuje komplement, složku séra, která může být škodlivá pro některé buňky nebo mít škodlivé účinky při následných imunoanalýzách. Tepelnou inaktivací séra se komplement inaktivuje a toto sérum se používá především při kultivaci krvetvorných buněk nebo při provádění imunologických testů, jako jsou reakce se smíšenými lymfocyty nebo neutralizační testy.
Lidské sérum z plazmy chudé na krevní destičky
Lidské sérum z plazmy chudé na krevní destičky (PPP) je doplněk média, který se často používá ve studiích, které se zabývají účinky, které mají lyzáty krevních destiček na buněčný růst, například na růst lidských kožních fibroblastů a kloubních chondrocytů. Lidská séra PPP se také používají při diferenciaci lidských indukovaných pluripotentních kmenových buněk (hiPS) na hiPS-mikrovaskulární endotelové buňky mozku nebo při testech purifikace růstového faktoru odvozeného od destiček (PDGF).
Použití lidského séra
Lidské sérum od dárců krevní skupiny AB postrádá protilátky specifické pro antigeny krevní skupiny A i B, takže je vhodné pro transplantace a buněčnou terapii. Mezi další biotechnické a biofarmaceutické aplikace patří tkáňové inženýrství, expanze mezenchymálních kmenových buněk z tukové tkáně nebo mezenchymálních stromálních buněk z lidské kostní dřeně. Kromě toho je sérum AB nezbytné pro expanzi NK buněk získaných z periferní krve a pro zlepšení předtransplantační kultivace lidských ostrůvků.