Karl Fischer standardy
Přítomnost vody v surovinách, meziproduktech a hotových výrobcích může mimo jiné ovlivnit vlastnosti, jako je skladovatelnost a stabilita. Karl Fischerova titrace je zavedená metoda pro kvantifikaci obsahu vody ve vzorcích. Jedná se o jednu z nejrychlejších a nejpřesnějších metod stanovení obsahu vody v různých vzorcích v rozmezí od 0,001 % do 100 %.
Pro zajištění přesného stanovení titrací Karl Fischerových činidel jsou nezbytné vysoce kvalitní certifikované referenční materiály (CRM). Jakékoli nepřesnosti v referenčních standardech se kaskádovitě projeví v chybách analytických měření. Kromě stanovení titrů se standardy vody Aquastar® běžně používají k pravidelným kontrolám výkonnosti pro sledování přesnosti a preciznosti přístrojů.
Naše portfolio nabízí kapalné a pevné standardy vody pro volumetrické i coulometrické aplikace a také Karl Fischer standardy vody pro speciální aplikace, např. Aquastar® Water Standard Oven nebo Aquastar® Water Standard Oil, které se používají pro analýzu olejů.
Pro zajištění vysoké kvality jsou vodní standardy Aquastar® certifikovány podle normy ISO 17034 a měřeny v naší kalibrační laboratoři akreditované podle normy ISO/IEC 17025. Jsou přímo navázány na jednotky SI a také ověřeny na referenční materiály etalonů národních metrologických institutů, jako je NIST. CoA je dokumentována podle ISO Guide 31 a rozšířená nejistota, což umožňuje snadné začlenění do celkového rozpočtu nejistot.
Související zdroje produktů
- Brochure: Unleashing Accuracy in Water Determination
High Quality CRM Grade Karl Fischer Standards
- Brochure: Aquastar® Reagents for Brilliant Karl Fischer Titration Results
- Karl Fischer Titration Video Series
Zlepšete přesnost Karl Fischer titrace pomocí videonávodů pro přístroje Metrohm a Mettler a zajistěte přesné výsledky měření.