Vlastní a předem navržené RNA oligo, siRNA duplexy a kontroly
Otlumení genové exprese se stalo důležitou strategií ve funkční genomice. Bioinformatický software, optimalizované siRNA reagencie a protokoly nyní umožňují rychlé a pohodlné provádění RNAi experimentů. Proto je RNA interference (RNAi) užitečnou technologií pro výzkum a objevování léčiv.
Jsme předním dodavatelem zakázkových a předpřipravených RNA, siRNA, esiRNA a miRNA a také transfekčních činidel pro celosvětovou komunitu věd o živé přírodě.
Kromě používání špičkových technologií, konkurenceschopných cen a neustálých investic do celosvětových operací nabízíme také:
- Hluboké vědecké znalosti a více než 35 let zkušeností v oboru - splníme specifikace zákazníků, ať už jsou jakkoli složité
- Přijďte se podívat na naše produkty, které jsou pro vás připraveny.Vynikající zákaznický servis & technickou podporu - našim zákazníkům poskytujeme nejlepší servis a podporu ve své třídě
- Náš závazek ke kvalitě pro zaručený výkon výrobků - Je výstupem našich nejmodernějších analytických přístrojů, našich komplexních znalostí bioinformatiky ve spojení s robustním systémem řízení kvality
Přečtěte si více o
Custom & Predesigned RNA Oligos and siRNA Duplexes
Pozitivní a negativní siRNA kontroly
Související zdroje produktů
- Vlastní oligosondy a sondy qPCR Online nástroje
Zjistěte více o nástrojích, které nabízíme pro návrh sond oligo a qpcr, včetně OligoArchitect™ Primer and Probe Design Solutions a OligoEvaluator™: Oligonucleotide Sequence Calculator.
- Vlastní DNA/RNA oligo a qPCR sondy Zdroje
Prohlédněte si zdroje pro vlastní oligosondy, RNA oligosondy a qPCR sondy včetně online nástrojů, případových studií a často kladených otázek.
- Blanketové objednávky oligosložek na zakázku
Vlastní systém sledování blanketových objednávek oligosložek na zakázku zjednodušuje zákazníkům správu výdajů.
- Platební program RapidRED™
Platební program vám umožní minimalizovat papírování a zjednodušit proces online objednávání pomocí jediné nákupní transakce pro nastavení a vložení prostředků na váš platební účet.
- Oligo Product Reviews by SelectScience®
Custom & oredesigned DNA Oligos peer reviews. Check out what your peers are saying!
Custom & Predesigned RNA Oligos and siRNA Duplexes
MISSION® Predesigned siRNA
Naše MISSION® Predesigned siRNA (malé interferující RNA) jsou nejlepší ve své třídě a zaručují umlčení genů. Objednávání předem navržených siRNA pro jednotlivé genové cíle jsme usnadnili prostřednictvím našeho online objednávkového rozhraní. Vyhledejte gen, který vás zajímá, podle názvu genu, symbolu, čísla RefSeq nebo identifikačního čísla genu a zobrazte si sekvence předem navržených siRNA, které jsou pro váš gen k dispozici. Předpřipravené sekvence siRNA jsou k dispozici pro lidské, myší a potkaní druhy.
Duplexy siRNA na zakázku
Naše vysoce kvalitní duplexy siRNA na zakázku se používají v aplikacích pro umlčování genů. SiRNA mohou být chemicky upraveny podle vašich specifikací a před uvolněním jsou analyzovány hmotnostní spektrometrií. Duplexy siRNA na zakázku lze dodat ve formátu zkumavky nebo destičky.
Rychlá siRNA
Pro rychlou syntézu a odeslání siRNA na zakázku se rozhodněte pro náš výběr rychlé siRNA (k dispozici v určitých oblastech).
iScale siRNA
Pokud chcete rozšířit své experimenty a požadujete miligramové až gramové množství vlastních duplexů siRNA, použijte náš iScale online formulář žádosti.
MISSION® esiRNA
Naše MISSION® esiRNA poskytuje výzkumníkům v oblasti RNAi osvědčený a jednoduchý způsob, jak provádět posttranskripční umlčování genů kódujících proteiny a lncRNA (dlouhé nekódující RNA).
jednovláknová RNA (ssRNA) oligos
Nabízíme standardní množství jednovláknových RNA oligos pro různé aplikace. Naše vlastní RNA oligos umožňují širokou škálu modifikací, purifikací a množství přizpůsobených vašim specifickým potřebám.
Pozitivní a negativní kontroly siRNA
- Pozitivní kontrola siRNA MISSION® slouží jako ideální doplněk každého experimentu s umlčováním genů. Pozitivní kontroly jsou validované siRNA, o nichž je známo, že dosahují vysoké úrovně (>70 %) knockdownu.
- MISSION® siRNA univerzální negativní kontroly byly použity při transfekcích siRNA a byly testovány in vitro na lidských, myších a krysích buňkách.
- MISSION® siRNA fluorescenční univerzální negativní kontroly jsou k dispozici ve dvou formátech Cyanin 3 a Cyanin 5. V případě, že se jedná o fluorescenční kontrolu, je možné ji použít ve dvou formátech. Používají se pro snadnou vizualizaci a posouzení účinnosti transfekce.
- MISSION® siRNA Fluorescenční univerzální negativní kontrola č. 1, 6-FAM umožňuje snadnou vizualizaci siRNA v buňkách pomocí fluorescenční mikroskopie.
- MISSION® siRNA Transfection Reagent je určen k transfekci siRNA pro dosažení ≥90% účinnosti umlčení pro přechodné vyřazení exprese eukaryotických genů.