Zařízení Amicon®
Koncentrujte své bílkoviny, neztrácejte je. Koncentrujte bílkoviny spolehlivě pomocí filtrů Amicon® Ultra. Ultrafiltrační zařízení Amicon® poskytují rychlou a spolehlivou metodu koncentrace proteinů a dalších biomolekul, oddělování složek v biologických a environmentálních vzorcích podle molekulární hmotnosti a odsolování a dialyzování proteinů a protilátek pro přípravu vzorků. Filtry Amicon® Ultra jsme zkonstruovali s regenerovanými celulózovými membránami Ultracel® s nízkou vazbou, které zajišťují přesnější oddělování molekulových hmotností a vysokou výtěžnost proteinů.
Přečtěte si více informací o
Související zdroje produktů
- Article: Rapid Antibody Concentration with Amicon® Ultra Centrifugal Filters
Purification protocols for immunoglobulins generally include affinity binding to Protein A or G chromatography media, washing unbound proteins, and eluting with a low pH buffer.
- Article: Protein Labeling and Purification with Amicon® Pro Centrifugal Filters
Komerčně dostupné soupravy pro značení proteinů poskytují výzkumným pracovníkům možnost přizpůsobit si vlastní detekční panely imunoanalýzy.
- Article: Nanoparticle Ultrafiltration
Filtrační metody a výběr membránových filtrů při čištění a výrobě nanočástic.
- Article: Virus Concentration by Ultrafiltration
Ultrafiltration using Amicon® Ultra centrifugal devices for concentrating virus in preparation of high titer virus stocks and isolation of virus from samples.
- Article: Detergent Removal with Amicon® Pro Centrifugal Filters
Odstraňte detergenty ze vzorků proteinů nebo nukleových kyselin pomocí kontinuální diafiltrace, při níž je konstantní objem vzorku průběžně promýván pufrem bez detergentů.
- Brochure: Refine Protein Preparation
With over 50 years of experience in developing protein sample preparation technologies, we are constantly innovating new tools to offer you rapid and efficient solutions that can be smoothly integrated into your workflow.
- Brochure: Millipore® Filtration Guide
In the 1950s, we pioneered the use of microporous nylon film for filtration – and in the decades since, have invented hundreds of products using membrane chemistries optimized for diverse applications.
JAK VYBRAT AMICON® ULTRA FILTR
- Určete počáteční objem vzorku
- Určete molekulovou hmotnost (MW) vaší makromolekuly, která vás zajímá, a poté vyberte ultrafiltrační membránu s mezní molekulovou hmotností (MWCO), která je 2-3krát menší než MW vaší makromolekuly.
- Vyberte velikost balení
AMICON®ULTRA CENTRIFUGÁLNÍ FILTRAČNÍ ZAŘÍZENÍ
Amicon® Ultra odstředivá filtrační zařízení poskytují rychlou ultrafiltraci s vysokými koncentračními faktory ze zředěných a složitých matric vzorků. Vertikální konstrukce a plocha membrány zajišťují rychlé zpracování vzorků, vysokou výtěžnost vzorků a možnost až 80násobných koncentračních faktorů.
Vlastnosti
- Vysoká (90-98%) výtěžnost: Membrána z regenerované celulózy Ultracel® v rozsahu molekulových hmotnostních odřezků
- Rychlá doba zpracování:Pro ultra rychlé časy odstřeďování za pouhých 10-15 minut
- Nízká nespecifická vazba: Vertikální membrána snižuje koncentrační polarizaci a zanášení membrány pro ultra rychlé časy odstřeďování za pouhých 10-15 minut :Membrána s tepelným těsněním minimalizuje množství následně extrahovatelných látek
- Pohodlné monitorování vzorků:Průsvitné pouzdro a odstupňování objemu
- Přímý přístup k pipetě vzorku eliminuje krok zpracování k obnově koncentrátu
- Možnost reverzního odstřeďování zajišťuje konzistentní a maximální výtěžnost bílkovin, a to i u malých, zředěných vzorků
- Malé ztráty vzorku: Fyzikální mrtvý bod ve filtračním zařízení zabraňuje odstřeďování do sucha a potenciální ztrátě vzorku
- Široká chemická kompatibilita: kompatibilní s různými vodnými roztoky, pH 1 až 9
- Konzistentní a spolehlivá příprava vzorku: předvídatelné koncentrační faktory, bez vysychání vzorku
- Rychlá koncentrace bílkovin: 25- až 80násobná koncentrace v jediném kroku
Amicon® Ultra odstředivky jsou nabízena s nominálními limity molekulové hmotnosti (NMWL) 3 kDa, 10 kDa, 30 kDa, 50 kDa a 100 kDa ve čtyřech různých objemech:
- Amicon® Ultra 0.5 ml odstředivých filtrů
- Amicon® Ultra 2 ml odstředivých filtrů
- Amicon® Ultra 4 ml odstředivé filtry
- Amicon® Ultra 15 ml odstředivé filtry
Molekulová hmotnost (MW) |
---|
Výběr rotoru a síly G |
---|
Koncentrační faktor |
---|
Použití
- Koncentrace biologických vzorků obsahujících antigeny, protilátky, enzymy, nukleové kyseliny nebo mikroorganismy
- Purifikace makromolekulárních složek obsažených v extraktech tkáňových kultur nebo buněčných lyzátech a odstranění bílkovin před HPLC
- Koncentrace zředěných nebo předčištěných proteinů z eluentů na kolonách
- Desaltace, výměna pufrů a proteinová dialýza
- Vylučování velikosti a frakcionace proteinů
AMICON®PRO ADAPTÉRY
Amicon® Pro Adaptéry jsou určeny pro použití s Amicon.® Ultra odstředivými filtračními zařízeními, které umožňují více souběžných pracovních procesů s proteiny, mimo jiné dialýzu, diafiltraci, afinitní purifikaci, výměnu pufru, přípravu vzorku pomocí filtru (FASP) a koncentraci. Adaptér Amicon® Pro je jediným produktem na trhu, který nabízí flexibilitu pro provádění jakýchkoli nebo všech manipulací s proteinovým pracovním postupem v jediném zařízení pro maximální výtěžnost bez přenosu vzorku. jedinečně navržené rozhraní mezi výměnnou koncovkou zkumavky a zařízením Amicon® Ultra umožňuje více než 99% výměnu pufru při jediném odstřeďování.
Adaptér Amicon® Pro se skládá z 10ml komory pro promývací a výměnné kroky pufru, frity, která umožňuje vložení afinitních pryskyřic a současnou eluci a koncentraci proteinů a protilátek, a výměnné koncovky, která reguluje průtok pro řízenou, kontinuální diafiltraci.
Vlastnosti
- Flexibilita: navrženo pro současné značení protilátek a proteinů, purifikaci, koncentraci vzorků nebo řízenou diafiltraci
- Zlepšená výtěžnost:
- Úspora času: eliminuje kroky přenosu vzorku a snižuje ztráty bílkovin
- : kombinuje více procesů práce s proteiny v jediném zařízení
Aplikace
- Značení protilátek
- Výměna pufru s kontinuální diafiltrací
AMICON® STIRRED CELLS
Amicon®.Míchané buňky využívají tlakovou ultrafiltraci (pUF) při vysokých průtocích ke zpracování velkých objemů vzorků pro rychlou koncentraci, diafiltraci a výměnu pufrů. Tlak plynu je při filtraci aplikován přímo na buňku. Kompatibilní membránové filtry zahrnují membrányUltracel® RC (regenerovaná celulóza) aBiomax® PES (polyethersulfon), nabízené v širokém rozsahu nominálních hranic molekulové hmotnosti od 1 kDdo 500 kDa. Rozpuštěné látky nad hranicí nominální molekulové hmotnosti membrány (NMWCO) jsou zadržovány v buňce, zatímco voda a rozpuštěné látky pod touto hranicí přecházejí do filtrátu a z buňky ven.
Vlastnosti
- Velkoobjemová ultrafiltrace:nabízena ve třech různých velikostech pro objemy od 50 ml do 400 ml, s volitelným externím zásobníkem o objemu 800 ml pro rozšíření kapacity
- Šetrné zahušťování vzorků: magnetické míchání minimalizuje polarizaci koncentrace a denaturaci střihem
- Rychlá ultrafiltrace: vysoké průtoky pro roztoky až do 10% koncentrace makrosolutů
- Použitelné a autoklávovatelné: Amicon® Stirred Cells lze sterilizovat v autoklávu
- Snadné a bezpečné nastavení: rychlé připojení k hadičkám
- Integrované bezpečnostní prvky: díky šroubovým závitům a přetlakovému ventilu není potřeba externí kryt. To znamená snadnější montáž a demontáž a velmi jasné potvrzení, že je zařízení správně sestaveno.
Použití
- Koncentrace, diafiltrace a výměna pufrů pro roztoky makromolekul včetně proteinů, enzymů,protiláteka virů