Organocínová činidla
Organocínová činidla mají klíčový význam pro pokrok v organické syntéze při hledání možností syntézy velmi složitých přírodních sloučenin a vytváření nových chemických struktur a známých vazeb. Organocínové sloučeniny, známé také jako stannany, mají alespoň jednu vazbu cín-uhlík a jsou často využívanými synthony v palladiem katalyzovaných reakcích křížové vazby. Od první Stilleho zprávy z roku 1977 se četné aplikace organocínových činidel staly samozřejmostí při tvorbě nových vazeb uhlík-uhlík (C-C) pro syntézu přírodních produktů a dalších malých molekul pro objevování léčiv.
Organocínová chemie je stále aktivní oblastí výzkumu v organokovové chemii a má širokou škálu farmakologických, agrochemických a polymerizačních aplikací. Naše organocínová činidla se používají pro generování prekurzorů Stille Coupling k získání složitějších vazebných partnerů a dehalogenačních reakcí k získání uhlovodíků v pozdních fázích syntetických sekvencí.
Products
Naše rozsáhlé portfolio organocínových sloučenin zahrnuje:
- Halogenidy organotinu
- Hydridy organotinu
- Oxidy a hydroxidy organotinu
- Hyperkoordinované stannany
- Triorganotinové soli
Nabízíme také další organokovová činidla usnadňující křížové spojovací reakce a objevování nových metodik tvorby vazeb. Chcete-li si tato činidla prohlédnout, navštivte naše stránky s organolithnými, organozinkovými, organohliníkovými a organokřemičitými činidly.