3D biotisk
3D bioprinting je nová technologie, která umožňuje vytvářet přesně kontrolované 3D tkáňové konstrukty s komplexností podobnou tkáni. 3D bioprinting je aditivní výrobní proces, který využívá techniky 3D tisku k vytváření materiálů a generování 3D tkáňových konstruktů po vrstvách.
Bioink, materiál používaný při 3D bioprintingu, obsahuje živé buňky a biomateriály , které napodobují prostředí extracelulární matrix (ECM) a podporují adhezi, proliferaci a diferenciaci buněk po tisku. Tato nově vznikající inovace má potenciál vyřešit mnoho kritických neuspokojených potřeb v lékařském výzkumu s využitím při testování kosmetiky, objevování léků, in vitro modelech a funkčních náhradách orgánů.
Nabízíme komplexní portfolio biokompatibilních polymerů vhodných pro daný účel, ve vodě rozpustných fotoiniciátorů a aditiv speciálně pro aplikace 3D bioprintingu a tkáňového inženýrství. Mnohé z těchto speciálních materiálů obsahují části, které umožňují snadné a rychlé zesíťování působením UV nebo viditelného světla, změnami pH, tepelnými metodami, jako je zahřívání vzorků, nebo dokonce působením kulturní média.
Products
Vlastnosti produktu
- Naše široká škála funkcionalizovaných syntetických polymerů s reaktivními koncovými skupinami usnadňuje výrobu funkčních hydrogelů i těm, kteří mají omezené znalosti chemie.
- Naše přírodní polymery, jako je kyselina hyaluronová, chitosan, želatina, alginát a jejich deriváty, obsahují zesíťovatelné funkční skupiny, které napodobují mechanické i biochemické vlastnosti nativní extracelulární matrice a mají potřebnou povrchovou chemii pro uchycení, proliferaci a diferenciaci buněk.
- Naše tepelně zpracovatelné biodegradabilní polymery, jako jsou polykaprolaktony, polylaktidy a PLGA, lze použít k výrobě pevných struktur. Tyto materiály mají vysokou pevnost a tuhost a poskytují strukturální podporu pro tkáňové konstrukce určené k replikaci kostí.
- Neustále doplňujeme naše bioinkové materiály připravené k použití pro 3D bioprintování extruzního typu. Naše bioinks jsou založeny na různých biomateriálech, včetně přírodních polymerů, decelularizované extracelulární matrice, syntetických polymerů a syntetických peptidů.
TissueFab® BIOINKY
Naše TissueFab®. bioinks nabízejí kompletní sadu formulací bioinků připravených k použití s protokoly krok za krokem, které jsou optimalizovány pro vysokou věrnost tisku, životaschopnost buněk a reprodukovatelnost jednotlivých dávek.
Související zdroje
- Article: 3D Bioprinting: Bioink Selection Guide
Bioinks enable 3D bioprinting of tissue constructs for drug screening and transplantation; select suitable bioinks for specific tissue engineering.
- Article: Bioprinting for Tissue Engineering and Regenerative Medicine
In the past two decades, tissue engineering and regenerative medicine have become important interdisciplinary fields that span biology, chemistry, engineering, and medicine.
- Article: Photo-Crosslinkable Gelatin Hydrogel: Versatile Materials for (High Resolution) Additive Manufacturing
Discussion of synthetic modifications to gelatin, improving the three-dimensional (3D) print resolution, and resulting material properties.
- Article: Three-Dimensional Bioprinting for Tissue and Disease Modeling
Professor Shrike Zhang (Harvard Medical School, USA) discusses advances in 3D-bioprinted tissue models for in vitro drug testing, reviews bioink selections, and provides application examples of 3D bioprinting in tissue model biofabrication.
- User Guide: 3D Bioprinting Handbook
This handbook is intended for all levels of researchers, both experts and non-experts in tissue engineering and in-vitro models for drug discovery.