Přeskočit na
1.04367
Hexane
≥99% (GC), ACS reagent, EMSURE®
Synonyma:
Hexane, n-Hexane
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
973,00 Kč
2.5 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 840,00 Kč
2.5 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 020,00 Kč
25 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
11 800,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
84 600,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
CH3(CH2)4CH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
86.18
UNSPSC Code:
12191502
EC Index Number:
203-777-6
NACRES:
NB.21
Beilstein/REAXYS Number:
1730733
MDL number:
Assay:
≥99% (GC)
Grade:
ACS reagent
Bp:
69 °C (lit.)
Vapor pressure:
256 mmHg ( 37.7 °C), 5.2 psi ( 37.7 °C), ~132 mmHg ( 20 °C)
973,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Packaging: Glass bottle
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
n-Hexane, for analysis EMSURE® ACS
grade
ACS reagent
Quality Level
vapor density
~3 (vs air)
vapor pressure
256 mmHg ( 37.7 °C), 5.2 psi ( 37.7 °C), ~132 mmHg ( 20 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
453 °F
potency
25000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
1.043741.070231.00795
n-Hexane for analysis EMSURE® ACS
Supelco
1.04367
n-Hexane
n-Hexane for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Supelco
1.04374
n-Hexane
n-Hexane for analysis EMPARTA® ACS
Supelco
1.07023
n-Hexane
n-Hexane for gas chromatography MS SupraSolv®
Supelco
1.00795
n-Hexane
assay
≥99% (GC)
assay
≥96.0% (GC), ≥98.50% (hexane isomers + methylcyclopentane, GC)
assay
≥98.5% (Σ hexane isomers + methylcyclopentane )
assay
≥98% (GC)
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
-
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
bp
69 °C (lit.)
bp
69 °C (lit.)
bp
69 °C (lit.)
bp
69 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.375 (lit.)
refractive index
n20/D 1.375 (lit.)
refractive index
n20/D 1.375 (lit.)
refractive index
n20/D 1.375 (lit.)
General description
EMSURE grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
Application
n-Hexane is used:
  • as a washing solvent for microcapsules.
  • in reaction medium during polymerizations as a diluent for quick-drying paints, printing inks and adhesives.
Other Notes
Discover EMSURE - to be more than sure!
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
accessory
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
related product
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
signalword
Danger
target_organs
Central nervous system, Nervous system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
flash_point_f
-7.6 °F - closed cup
flash_point_c
-22 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
110-54-3
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Release of thyme oil from polylactide microcapsules
Isabel M M et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 50, 13752-13761 (2011)
Související obsah
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.
Zobrazit všechny
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
104367250004022536050539
104367602504022536050560
104367100004022536050515
104367251104027269060220
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?