Merck
1.02547
Pouring aid
for use with 1L and 2.5L glass bottles with S40 thread, for single-use
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41122409
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
feature
for single-use
compatibility
for use with 1L and 2.5L glass bottles with S40 thread
storage temp.
no temp limit
General description
for 1 L and 2.5 L glass bottles with S40 thread (for single-use)