Přeskočit na
1.06710
Withdrawal system for stainless steel barrels and drums
Synonyma:
Withdrawal system set for inert gas pressurizing
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 set
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
142 800,00 Kč
O této položce
NACRES:
NA.03
UNSPSC Code:
41121516
142 800,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
storage temp.
no temp limit
General description
Specially developed solvent withdrawal system for inert gas pressurizing with 0.2 bar working pressure. It contains a G2-threaded adapter with vertical quick connectors (9.67100.9002), a gas feeding tube (9.67100.9051) and a filling nozzle with flexible tubing (9.67100.9090). Special developed materials provide maximum safety in daily solvents handling and highest solvent protection against traces of contamination.
Inert gas pressurizing can only be done with our stainless steel barrels and drums. Metal drums must not be pressurized! Please have a look to the listed dip tubes to order the appropriate dip tube in addition.
with threaded adapter and flexible lines, for gas pressurizing, additionally necessary: dip tube suit the particular type of container
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
1.191711.011141.01123
storage temp.
no temp limit
storage temp.
room temp
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
Skladovací třída
10-13 - German Storage Class 10 to 13