Přeskočit na
1.40140
Safety carrier for 4l glass bottles
made to hold 4 L glass bottles
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
1 pkg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 070,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41122420
2 070,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
compatibility
made to hold 4 L glass bottles
storage temp.
no temp limit
General description
This specially developed safety carrier provides an increased protection against glass breakage. The solvent-resistant materials and the high compression strength of the inlay maximize the protection of 4-L-glass-bottles from us during transportation. The high inner volume (20 l) and the leak proof top cover protect against the contact with solvents and vapours in case of glass breakage.
V2013
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
920078Z177504902319
Safety carrier made to hold 2.5 L glass bottles
Supelco
920078
Safety carrier
Wire carrier for use with wide-necked PE bottles (4 to 10 L)
Supelco
902319
Wire carrier
compatibility
made to hold 4 L glass bottles
compatibility
made to hold 2.5 L glass bottles
compatibility
-
compatibility
for use with wide-necked PE bottles (4 to 10 L)
storage temp.
no temp limit
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
no temp limit
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
140140000104027269956899