Merck
964205
Reducing valve, 0.2 bar with 2 tube connections 6 x 8 mm and integrated excess pressure safety device 0.5 bar
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41122409
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
Související kategorie
General description
The pressure reducer with included overpressure relief is one of the safest combined solutions for reducing inert gas house lines to a working pressure of 0.2 bar. The integrated overpressure relieve avoids pressures higher than 0.5 bar inside the barrel according the Pressure Equipment Directive. The pressure reducer is equipped with a ball valve and with 2 tube connectors 8x6 mm.
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
967100910004027269057794