Přeskočit na
967106
Stainless steel clamp for filling nozzle attachment to stainless steel drums
Synonyma:
Clamp for filling nozzle, drums
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
1 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 130,00 Kč
3 097,50 Kč
O této položce
NACRES:
NA.03
UNSPSC Code:
41122409
3 097,50 Kč
Ceníková cena4 130,00 KčUložit 25 %
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Safety and convenient handling are the basis for an important part of our very special product developments. When using a pressurizing withdrawal for stainless steel drums our filling nozzle (9.67100.1090 / 9.67100.9090) can be stored safely and directly on the drum by using a screw clamp.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
967107Z177288960212
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
room temp
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
967106000104027269167943