Přeskočit na
1.07070
Antistatic device
cable L 2 m
Synonyma:
Grounding line
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
1 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
7 320,00 Kč
O této položce
NACRES:
NA.03
UNSPSC Code:
41121815
7 320,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
cable L
2 m
storage temp.
no temp limit
General description
If flammable liquids (e.g. solvents) are to be withdrawn or filled, the container must be properly grounded according to valid safety regulations to avoid explosions and fire risks. The relevant measures are to be taken to discharge static electricity. This can be done by using the antistatic device set. It contains 3 cables for highest flexibility in grounding containers during all work steps. It comes in a suitcase for safe and professional storage of cables that are currently not in use. Cable length: 2 m
for earthing metal containers when dispensing and filling flammable solvents
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
XX2004702-MTZA000010XX2004703
storage temp.
no temp limit
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
cable L
2 m
cable L
-
cable L
-
cable L
-
Skladovací třída
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
107070000104027269216498