Přeskočit na
1.08801
Bottle key
for use with bottles with S 40 and S 28 screw caps
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
5 units
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
546,00 Kč
409,50 Kč
O této položce
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41122409
409,50 Kč
Ceníková cena546,00 KčUložit 25 %
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
compatibility
for use with bottles with S 40 and S 28 screw caps
storage temp.
no temp limit
General description
With this specially developed bottle key our S28 and S40 bottle screw caps can be opened easily to increase safety in daily solvents usage.
for opening and closing bottles with S 40 and S 28 screw caps
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
1.088031.672061.03830
Bottle key for use with bottles with S 40 and S 28 screw caps
Supelco
1.08801
Bottle key
Drum key for use with containers with 2" and 3/4" screw caps
Supelco
1.08803
Drum key
compatibility
for use with bottles with S 40 and S 28 screw caps
compatibility
for use with containers with 2" and 3/4" screw caps
compatibility
-
compatibility
-
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
2-30°C
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
108801000104022536107943