Přeskočit na
5.33002
Formic acid
greener alternative
98%-100%, for LC-MS LiChropur
Synonyma:
Formic acid, Methanoic acid, Formylic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
50 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 210,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
HCOOH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
46.03
UNSPSC Code:
41116105
EC Index Number:
200-579-1
NACRES:
NA.21
Beilstein/REAXYS Number:
1209246
MDL number:
Assay:
≥98% (acidimetric)
Form:
liquid
5 210,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Formic acid 98% - 100%, for LC-MS LiChropur
Quality Segment
agency
suitable for DIN 38407-42, suitable for EPA 1633, suitable for ISO/CEN 15968-2010
reg. compliance
suitable for FDA C-010.02
vapor density
1.6 (vs air)
vapor pressure
44.8 mmHg ( 20 °C)
product line
LiChropur
assay
≥98% (acidimetric)
form
liquid
autoignition temp.
1004 °F
expl. lim.
12-38 % (v/v), 57 %
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
LC/MS: suitable
refractive index
n20/D 1.370 (lit.)
pH
2.2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
100-101 °C (lit.), 101 °C/1013 hPa
mp
8.2-8.4 °C (lit.)
transition temp
flash point 49.5 °C
solubility
water: soluble
density
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Al: ≤5.0 ppm, Ca: ≤10 ppm, Cu: ≤1.0 ppm, Fe: ≤5.0 ppm, K: ≤5.0 ppm, Mg: ≤2.0 ppm, NH4+: ≤10 ppm, Na: ≤5.0 ppm
application(s)
PFAS testing
SMILES string
OC=O
greener alternative category
storage temp.
15-25°C
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
InChI key
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalysis. Click here for more information.
Application
Formic acid (FA) 98% - 100% is a mobile phase component used in liquid chromatography − mass spectrometry (LC-MS) system for fatty acid profiling of oil seed crops.[1] It can also be used in the quantitative-qualitative analysis of wheatgrass phenolic compounds.[2]
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
1.11670PHR355933015-M
Formic acid certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Supelco
PHR3559
Formic acid
assay
≥98% (acidimetric)
assay
≥98% (acidimetric), 98-100%
assay
-
assay
≥98%
agency
suitable for DIN 38407-42, suitable for ISO/CEN 15968-2010, suitable for EPA 1633
agency
-
agency
traceable to EP Y0001970, traceable to USP 1283200
agency
reag. Ph. Eur.
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
pH
2.2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pH
2.2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pH
-
pH
2.2 (20 °C, 2.2 g/L)
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Formic acid 98% - 100%
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
supp_hazards
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
flash_point_f
116.6 °F
flash_point_c
47 °C
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
64-18-6
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Protokoly
Qualitative Thin Layer Chromatography Analysis of Flavonoids and Quantification of Terpene Lactones in Ginkgo Biloba Extracts and Tablets
Sortimentní položky
Cílem této studie je vyvinout a ověřit metodu LC-ESI-iontové pasti-MS/MS pro identifikaci a kvantifikaci ethylglukuronidu (EtG) a ethylsulfátu (EtS) jako biomarkerů etanolu pro analýzu moči.
Přečtěte si tipy a triky pro výběr a přípravu vhodné pufrové mobilní fáze pro vaše HPLC separace a vývoj metod pro vzorky obsahující ionizovatelné sloučeniny.
Srovnávací UHPLC analýza diklofenaku sodného v gelu s použitím kolony Chromolith® HighResolution RP-18 s koncovkou 100 x 2 mm I.D a kolony FPP 1,7 µm s hybridním oxidem křemičitým C18 100 x 2,1 mm I.D s UV a MS detekcí.
Zobrazit všechny články
Alina Chernova et al.
PeerJ, 7, e6547-e6547 (2019-03-14)
Oilseed crops are one of the most important sources of vegetable oils for food and industry. Nutritional and technical properties of vegetable oil are primarily determined by its fatty acid (FA) composition. The content and composition of FAs in plants
Urszula Złotek et al.
Food chemistry, 288, 256-261 (2019-03-25)
The effect of elicitation with arachidonic and jasmonic acids on the production of phenolic compounds as well as the antioxidant and anti-inflammatory properties of phenolic extracts of wheatgrass was evaluated. The qualitative and quantitative analysis of phenolic compounds carried out
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
533002005004054839236167
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?