Merck
93645
Dihexylammonium acetate solution
0.5 M in H2O, suitable for ion pair chromatography, LiChropur
Synonyma:
Dihexylamine acetate solution
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
[(CH3(CH2)5]2NH · CH3COOH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
245.40
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NB.21
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
liquid
Quality Segment
quality
LiChropur
concentration
0.45-0.55 M, 0.5 M in H2O
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
refractive index
n20/D 1.350-1.354
density
0.992-0.996 g/mL at 20 °C
SMILES string
CC(O)=O.CCCCCCNCCCCCC
InChI
1S/C12H27N.C2H4O2/c1-3-5-7-9-11-13-12-10-8-6-4-2;1-2(3)4/h13H,3-12H2,1-2H3;1H3,(H,3,4)
InChI key
VAMSKEFYAOCCKM-UHFFFAOYSA-N
Application
Dihexylammonium acetate can be used as an ion-pairing agent for the analysis of nucleosides and nucleotides in foodstuffs and beverages, inositol phosphates in nutrition products, and acid orange dyes in meat products by ion-pair chromatography based techniques.
Packaging
Clear borosilicate glass, high hydrolytic resistance (Type I)
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)