Merck
00940
Formic acid
for LC-MS LiChropur, 97.5-98.5% (T)
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
HCOOH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
46.03
Beilstein/REAXYS Number:
1209246
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
1.6 (vs air)
vapor pressure
44.8 mmHg ( 20 °C)
assay
97.5-98.5% (T)
form
liquid
autoignition temp.
1004 °F
expl. lim.
57 %
technique(s)
LC/MS: suitable
impurities
1.5-2.5% water
evapn. residue
≤0.002%
refractive index
n20/D 1.370 (lit.)
bp
100-101 °C (lit.)
mp
8.2-8.4 °C (lit.)
density
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤5 mg/kg, sulfite (SO32-): ≤10 mg/kg
cation traces
Ca: ≤1.0 mg/kg, Co: ≤0.1 mg/kg, Cr: ≤0.1 mg/kg, Cu: ≤5.0 mg/kg, Fe: ≤0.5 mg/kg, Mn: ≤0.1 mg/kg, NH4+: ≤10 mg/kg, Ni: ≤0.1 mg/kg, Pb: ≤0.1 mg/kg, Zn: ≤0.5 mg/kg
SMILES string
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
InChI key
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Formic acid
signalword
Danger
supp_hazards
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
flash_point_f
113.0 °F - closed cup - (own results)
flash_point_c
45 °C - closed cup - (own results)
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
64-18-6
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)