Přejít k obsahu
89789
Dipropylammonium acetate solution
0.5 M in H2O, suitable for ion pair chromatography
Synonyma:
Dipropylamine acetate salt solution
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3CH2CH2)2NH · CH3COOH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
161.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
Beilstein/REAXYS Number:
7937734
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
description
concentrate
Quality Segment
form
liquid
packaging
ampule of 25 mL
concentration
0.5 M in H2O
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
SMILES string
CC(O)=O.CCCNCCC
InChI
1S/C6H15N.C2H4O2/c1-3-5-7-6-4-2;1-2(3)4/h7H,3-6H2,1-2H3;1H3,(H,3,4)
InChI key
LKDMDHMCNGRIAS-UHFFFAOYSA-N
Packaging
concentrate in ampules for 6x1 l 0.005 M ready-to-use solution
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)