Přejít k obsahu
18127
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
for LC-MS LiChropur
Synonyma:
HFP, Hexafluoroisopropanol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(CF3)2CHOH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
168.04
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352104
Beilstein/REAXYS Number:
1841007
MDL number:
Assay:
≥99.8% (GC)
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
assay
≥99.8% (GC)
form
liquid
quality
for LC-MS LiChropur
impurities
≤0.02% water
refractive index
n20/D 1.275 (lit.)
bp
59 °C (lit.)
mp
−4 °C (lit.)
density
1.596 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Al: ≤0.5 ppm, Ca: ≤0.5 ppm, Cu: ≤0.02 ppm, Fe: ≤0.1 ppm, K: ≤2 ppm, Mg: ≤0.1 ppm, Na: ≤10 ppm
suitability
passes test for LC-MS (ESI/APCI pos. < 10 ppb)
SMILES string
OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H2F6O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9/h1,10H
InChI key
BYEAHWXPCBROCE-UHFFFAOYSA-N
General description
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol(HFIP) is a thermally stable, highly polar, UV-transparent solvent that is misciblewith water and many polar organic solvents. It is used as a mobile phaseadditive in liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) method to improveseparation and detection.
Application
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol can be used as a:
  • Buffer additive for LC-ESI-MS to separate acidic and basic compounds.
  • Eluent additive in the UHPLC-MS/MS method to improve the chromatographic separation of basic and zwitterionic compounds.
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
Piktogramy
Health hazardCorrosion
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Oral
Cílové orgány
Central nervous system
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co se děje?
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
No data available
Bod vzplanutí (°C)
No data available
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)