Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 50 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 3 110,00 Kč |
O této položce
3 110,00 Kč
Název produktu
Acetic acid 100%, for LC-MS LiChropur™
vapor density
2.07 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
15.4 hPa ( 20 °C)
assay
≥99.8% (acidimetric)
form
liquid
autoignition temp.
485 °C, 800 °F
expl. lim.
16 %, 92 °F, 4 %, 59 °F
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
LC/MS: suitable
refractive index
n20/D 1.371 (lit.)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
kinematic viscosity
1.17 cSt(20 °C)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
transition temp
flash point 39 °C
density
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Al: ≤2.0 ppm, Ca: ≤20.0 ppm, Cu: ≤1.0 ppm, Fe: ≤20.0 ppm, K: ≤2.0 ppm, Mg: ≤2.0 ppm, NH4+: ≤10.0 ppm, Na: ≤5.0 ppm
greener alternative category
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI key
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.8% (acidimetric) | assay - | assay ≥96.0% (alkalimetric) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. no temp limit | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| pH 2.5 (20 °C, 50 g/L in H2O) | pH - | pH 2.5 (20 °C, 10 g/L in H2O) | pH - |
| refractive index n20/D 1.371 (lit.) | refractive index - | refractive index - | refractive index - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetic acid 100%
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
hcodes
flash_point_f
102.2 °F - closed cup
flash_point_c
39 °C - closed cup
Protokoly
HPLC Analysis of Polyphenols in Nero d'Avola Red Wine on Discovery® HS C18 (UV 280 nm)
Protocol for HPLC Analysis of Bromelain on TSKgel® BioAssist® S vs. Competitive S Column
HPLC Analysis of Immunoglobulin G (IgG) on Zenix® SEC-150 versus Zenix® SEC-300, Effect of Pore Size on Resolution
Sortimentní položky
Přečtěte si tipy a triky pro výběr a přípravu vhodné pufrové mobilní fáze pro vaše HPLC separace a vývoj metod pro vzorky obsahující ionizovatelné sloučeniny.
Seznamte se s vysoce výkonnými zařízeními Supel™ BioSPME C18 pro stanovení vazby na plazmatické proteiny a zkrácení doby přípravy vzorku na méně než hodinu.
Rapid & accurate analysis of 208 pesticides and their metabolites in a fruit sample using Supel™ QuE QuEChERS mixes for sample preparation and GC-MS/MS.
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 5330010050 | 04054839047060 |