Přeskočit na
X45
Triton X-45
Synonyma:
4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenyl-polyethylene glycol, Polyethylene glycol 4-tert-octylphenyl ether
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
819,00 Kč
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 460,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
t-Oct-C6H4-(OCH2CH2)xOH, x= ~5
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2315025
819,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
description
non-ionic
Quality Segment
technique(s)
protein purification: suitable
transition temp
pour point ~−26 °C
SMILES string
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
InChI key
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
General description
Triton X-45 is a non-ionic surfactant that has a low hydrophile–lypophile balance (HLB) value. It easily disperses in aqueous solution at room temperature. It is useful in bioseparation processes. Triton X-45 is compatible with anionic, cationic, and other nonionic surfactants and chemically stable in most acidic and alkaline solutions.
Application
Triton X-45 has been used along with tri-n-butyl phosphate (TnBP) in the treatment of human plasma for efficient inactivation of Hepatitis C virus before transfusion.[1]
Legal Information
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
I3021I889656741
IGEPAL® CA-630
Supelco
56741
IGEPAL® CA-630
technique(s)
protein purification: suitable
technique(s)
-
technique(s)
IR spectroscopy: suitable
technique(s)
-
description
non-ionic
description
non-ionic
description
non-ionic
description
non-ionic
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
transition temp
pour point ~−26 °C
transition temp
-
transition temp
-
transition temp
cloud point 63-67  °C
signalword
Danger
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
483.8 °F - closed cup
flash_point_c
251 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
9002-93-1
CAS No.
9002-93-1
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Cloud point of nonionic surfactant Triton X-45 in aqueous solution.
Wang Z, et al.
Colloids and Surfaces. B, Biointerfaces, 61(1), 118-122 (2008)
Dmitrii A Komissarenko et al.
Materials (Basel, Switzerland), 11(12) (2018-11-25)
The present study demonstrates the possibility of fabricating zirconia parts with a complex shape and internal architecture using a low-cost stereolithography-based technique. One of the critical steps in ceramics stereolithography is the preparation of a photo-curable slurry with properties that
Flavia Timpu et al.
Nano letters, 17(9), 5381-5388 (2017-08-03)
We show enhanced second-harmonic generation (SHG) from a hybrid metal-dielectric nanodimer consisting of an inorganic perovskite nanoparticle of barium titanate (BaTiO
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
X45-1L04061837603488
X45-100ML04061837549724
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?