Přeskočit na
56741
IGEPAL® CA-630
Synonyma:
Nonidet P 40, Nonylphenyl-polyethylenglycol, Octylphenoxy poly(ethyleneoxy)ethanol, branched
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
50 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 760,00 Kč
250 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 930,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
(C2H4O)nC14H22O
Číslo CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12161902
NACRES:
NA.25
1 760,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
description
non-ionic
Quality Segment
form
liquid
mol wt
~603.0 g/mol
refractive index
n20/D 1.492
CMC
0.08 mM (20-25°C)
transition temp
cloud point 63-67  °C
density
1.06 g/mL at 20 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤1000 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤1000 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
HLB
13
SMILES string
O(CCO)c1ccc(cc1)C(CC(C)(C)C)(C)C
InChI
1S/C16H26O2/c1-15(2,3)12-16(4,5)13-6-8-14(9-7-13)18-11-10-17/h6-9,17H,10-12H2,1-5H3
InChI key
JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
General description
IGEPAL® CA-630 is a nonionic, non-denaturing detergent suitable for solubilization, isolation and purification of membrane protein complexes. It is chemically indistinguishable from Nonidet P-40.[1]
Application
IGEPAL® CA-630 has been used:
  • In phosducin co-precipitation assay for pull down of Epitope-Tagged HAGγ1 and HAGγ1C71S
  • As a component of lysis buffer for cell culture and sample preparation for MAPK (mitogen-activated protein kinases) analysis, Immunoblotting
  • In the extraction of cells in Oil Red O staining procedure to visualise lipid formation in cells during adipogenesis
  • As a component of lysis buffer containing Tris-HCl, NaCl and EDTA for immunoblotting experiment
Analysis Note
Chemically indistinguishable from Nonidet P-40, which is no longer commercially available.
Other Notes
Nonionic, non-denaturing detergent
Legal Information
IGEPAL is a registered trademark of Syensqo
Nonidet is a trademark of Shell Chemical Co.
Disclaimer
May become turbid on storage; a clear product can be obtained on heating to 40°C.
May develop turbidity or sediment during storage. A clear liquid can be obtained on heating to 40°C.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
I8896X45X305
IGEPAL® CA-630
Supelco
56741
IGEPAL® CA-630
form
liquid
form
liquid
form
-
form
-
density
1.06 g/mL at 20 °C
density
1.060 g/cm3
density
-
density
-
description
non-ionic
description
non-ionic
description
non-ionic
description
non-ionic
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, K: ≤1000 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Na: ≤1000 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
-
mol wt
~603.0 g/mol
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
~1526.0 g/mol
Still not finding the right product?
Explore all of our products under IGEPAL® CA-630
signalword
Danger
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
flash_point_f
483.8 °F - closed cup
flash_point_c
251 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
9002-93-1 + 123-91-1 + 75-21-8
CAS No.
9002-93-1 + 123-91-1 + 75-21-8
CAS No.
9002-93-1 + 123-91-1 + 75-21-8
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Selective mutations in estrogen receptor alpha' s D-domain alters nuclear translocation and non-ERE gene regulatory mechanisms.
Burns K A, et al.
The Journal of Biological Chemistry, jbc-M110 (2011)
Regulation of ERRa gene expression by estrogen receptor agonists and antagonists in SKBR3 breast cancer cells: differential molecular mechanisms mediated by G protein-coupled receptor GPR30/GPER-1.
Li Y, et al.
Molecular Endocrinology, 24(5), 969-980 (2010)
Farnesylation of the Transducin G Protein Gamma Subunit Is a Prerequisite for Its Ciliary Targeting in Rod Photoreceptors.
Frontiers in Molecular Neuroscience, 11, 16-16 (2018)
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
56741-50ML-F04061832589312
56741-250ML-F04061832589305
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. what is the concentration of this IGEPAL® CA-630 solution ?
    1 answer
    1. This product is considered a neat chemical, so you may assume 100% in your calculations.