Přeskočit na
I3021
IGEPAL® CA-630
viscous liquid
Synonyma:
Octylphenoxy poly(ethyleneoxy)ethanol, branched
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
50 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 830,00 Kč
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 010,00 Kč
500 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
11 500,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
(C2H4O)nC14H22O
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.21
2 830,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
description
non-ionic
Quality Segment
form
viscous liquid
mol wt
~603
CMC
0.08 mM (20-25°C)
viscosity
250-350 cP, neat(25 °C)(lit.)
density
1.06 g/cm3 at 25 °C (lit.)
HLB
13
SMILES string
O(CCO)c1ccc(cc1)C(CC(C)(C)C)(C)C
InChI
1S/C16H26O2/c1-15(2,3)12-16(4,5)13-6-8-14(9-7-13)18-11-10-17/h6-9,17H,10-12H2,1-5H3
InChI key
JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
General description
IGEPAL CA-630 is a nonionic, non-denaturing detergent suitable for solubilization, isolation and purification of membrane protein complexes. It is chemically indistinguishable from Nonidet P-40.[1]
Application
IGEPAL CA-630 has been used:
  • as a component of grinding buffer along with lithium dodecyl sulphate, tris-HCl, EDTA, NaCl, sodium deoxycholate, dithiothreitol and thiourea in RNA extraction process
  • along with Tris- HCl in incubation of Tachyzoites cultured in vero cells
  • as a component of nuclear extract buffer D+ containing HEPES, glycerol, KCl and EDTA for gel shift analysis
  • as a component of PI buffer along with NaH2PO4 to wash slides in FISH (fluorescence in situ hybridization) procedure
  • for solubilizing and isolation of membrane proteins
Analysis Note
Chemically indistinguishable from Nonidet P-40, which is no longer commercially available.
Other Notes
Nonionic, non-denaturing detergent
Legal Information
IGEPAL is a registered trademark of Syensqo
Disclaimer
May develop turbidity or sediment during storage. A clear liquid can be obtained on heating to 40°C.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
I889656741X45
IGEPAL® CA-630
Supelco
56741
IGEPAL® CA-630
form
viscous liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
density
1.06 g/cm3 at 25 °C (lit.)
density
1.060 g/cm3
density
1.06 g/mL at 20 °C
density
-
HLB
13
HLB
13
HLB
13
HLB
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
mol wt
~603
mol wt
-
mol wt
~603.0 g/mol
mol wt
-
CMC
0.08 mM (20-25°C)
CMC
0.08 mM (20-25°C)
CMC
0.08 mM (20-25°C)
CMC
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under IGEPAL® CA-630
signalword
Danger
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
483.8 °F - closed cup
flash_point_c
251 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
9002-93-1
CAS No.
9002-93-1 + 123-91-1 + 75-21-8
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Wie ist die Konzentration von Igepal CA-630 J19628-AP? Ich finde dazu nichts.
    1 answer
    1. This product is a neat or pure liquid, the concentration is 100%.
      Helpful?
  4. Is IGEPAL CA630 autoclavable?
    1 answer
    1. This material may degrade upon extended exposure to high heat and/or pressure, thus the product has not been validated for use following autoclaving.
      Helpful?
  5. Hey! How long can you store an Igepal solution (1 mL Igepal diluted to 20mL in MiliQ water)? Thanks in advance! Femke
    1 answer
    1. The product is generally stable based on the chemical composition and a 10% (w/v) aqueous solution may be stable refrigerated for at least one month. However, it is important to minimize the exposure of the solution to oxygen (keep closed soon after use). The product does have a tendency to oxidize in air forming peroxides through a free radical process. In addition, some bacterial growth may occur which is evidenced by an odor or formation of a precipitate. Preservatives added to the solution may prevent bacterial growth.