Přeskočit na
I8896
IGEPAL® CA-630
Molecular Biology
Synonyma:
Octylphenoxy poly(ethyleneoxy)ethanol, branched
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
50 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 430,00 Kč
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
8 150,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
(C2H4O)nC14H22O
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12352104
NACRES:
NA.31
4 430,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
grade
Molecular Biology
description
non-ionic
form
liquid
technique(s)
IR spectroscopy: suitable
CMC
0.08 mM (20-25°C)
viscosity
~250-350 cP(25 °C)
mp
6 °C
solubility
water: soluble at 20 °C
density
1.060 g/cm3
HLB
13
foreign activity
DNase and RNase, none detected
SMILES string
O(CCO)c1ccc(cc1)C(CC(C)(C)C)(C)C
InChI
1S/C16H26O2/c1-15(2,3)12-16(4,5)13-6-8-14(9-7-13)18-11-10-17/h6-9,17H,10-12H2,1-5H3
InChI key
JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
General description
IGEPAL® CA-630 is a nonionic, non-denaturing detergent suitable for solubilization, isolation and purification of membrane protein complexes.It is chemically indistinguishable from Nonidet P-40.[1]
Application
IGEPAL® CA-630 has been used
  • as neutral detergent in homogenizing buffer during western blotting of mouse muscle homogenates[2]
  • In X-gal staining for studying the lacZ expression in E8.5-E10.5 embryos[3]
  • In Cell-Lysis (CL) buffer for preparing RT-qPCR-ready cell lysates[4]
Analysis Note
Chemically indistinguishable from Nonidet P-40, which is no longer commercially available.
Other Notes
Nonionic, non-denaturing detergent
Legal Information
IGEPAL is a registered trademark of Syensqo
Disclaimer
May develop turbidity or sediment during storage. A clear liquid can be obtained on heating to 40°C.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
I302156741X45
IGEPAL® CA-630
Supelco
56741
IGEPAL® CA-630
form
liquid
form
viscous liquid
form
liquid
form
-
technique(s)
IR spectroscopy: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
protein purification: suitable
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
grade
-
HLB
13
HLB
13
HLB
13
HLB
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
CMC
0.08 mM (20-25°C)
CMC
0.08 mM (20-25°C)
CMC
0.08 mM (20-25°C)
CMC
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under IGEPAL® CA-630
signalword
Danger
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
483.8 °F - closed cup
flash_point_c
251 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
9002-93-1
CAS No.
9002-93-1 + 123-91-1 + 75-21-8
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–10 of 17 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. In which solvent(s) is Atazanavir Sulfate soluble?
    1 answer
    1. Atazanavir Sulfate is soluble in DMSO: 104mg/mL and EtOH: 20mg/mL.
      Helpful?
  4. What is the storage temperature for this item?
    1 answer
    1. This product may be stored at room temperature. For products with no specified storage temperature given on the label or product page, ambient storage may be assumed. Products that require controlled temperature storage, such as refrigeration or freezer conditions, storage temperatures are published on the product label, Certificate of Analysis, the Safety Data Sheet (SDS).
      Helpful?
  5. Hi, I am enquiring about the storage temperature of product IGEPAL(R) CA-630 (I8896-100ml). The storage class is listed in the SDS but no temperature upper and lower limits. Would I be able to request this information. Thank you
    1 answer
    1. This product may be stored at room temperature. For products with no specified storage temperature given on the label or product page, ambient storage may be assumed. Products that require controlled temperature storage, such as refrigeration or freezer conditions, storage temperatures are published on the product label, Certificate of Analysis, and the Safety Data Sheet (SDS).
      Helpful?
  6. What is the molecular weight of Product No. I8896, IGEPAL® CA-630?
    1 answer
    1. The approximate molecular weight of this product is 603 Daltons. The average EO (ethylene oxide) units per molecule are 9.
      Helpful?
  7. What is the wt/vol % of this IGEPAL reagent? I want to use it for ATAC-seq and in the protocols people always mention the concentration of the stock is 10% wt/vol but I can't find this information on the specifications of this product. Thanks
    1 answer
    1. This product is provided as a neat liquid with a concentration of 100% which can be further diluted. The density of IGEPAL CA-630 is 1.06 g/cm3 at 25 °C. For a 10% wt./vol. solution 9.43 mL IGEPAL is needed per 100 mL of solution.
      The product is generally stable based on the chemical composition and a 10% (w/v) aqueous solution may be stable refrigerated for at least one month. However, it is important to minimize the exposure of the solution to oxygen (keep closed soon after use). The product does have a tendency to oxidize in air forming peroxides through a free radical process. In addition, some bacterial growth may occur which is evidenced by an odor or formation of a precipitate. Preservatives added to the solution may prevent bacterial growth. Please view the data sheet below: https://www.braskem.com.br/Portal/Principal/Arquivos/html/boletm_tecnico/PP%20Chemical%20Resistance.pdf
      Helpful?
  8. How do we solubilize Product No. I8896, IGEPAL® CA-630?
    1 answer
    1. The product I8896 is miscible in all proportions with water.
      Helpful?
  9. In what form does Product No. I8896, IGEPAL® CA-630, arrive?
    1 answer
    1. It is a 100% concentrated liquid product. It is not diluted. Please check the Specification sheet available on our product detail page.
      Helpful?
  10. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
1–10 of 17 Questions  