X305
Triton™ X-305 solution
70% in H2O
Synonyma:
Polyethylene glycol mono(4-tert-octylphenyl) ether, Polyethylene glycol p-octylphenol ether
About This Item
Doporučené produkty
description
non-ionic
Quality Level
mol wt
~1526.0 g/mol
concentration
70% in H2O
technique(s)
blocking: suitable
cell culture | mammalian: suitable
hybridization: suitable
immunohistochemistry: suitable
protein purification: suitable
CMC
0.65 mM
transition temp
cloud point >100 °C
HLB
17.3
SMILES string
O(CCO)c1ccc(cc1)C(CC(C)(C)C)(C)C
InChI
1S/C16H26O2/c1-15(2,3)12-16(4,5)13-6-8-14(9-7-13)18-11-10-17/h6-9,17H,10-12H2,1-5H3
InChI key
JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- In the treatment of cells for immunocytochemistry
- Along with peroxotungstic acid in the preparation of tungsten trioxide films by sol-gel method
- In the dispersion polymerization of styrene with activated poly(N-vinylpyrrolidone) (PVP) for the synthesis of lanthanide-encoded polystyrene particles
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
483.8 °F - closed cup
flash_point_c
251 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)