Přeskočit na
P1037
Phenol
Molecular Biology
Synonyma:
Hydroxybenzene
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
964,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 260,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
8 170,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
C6H5OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
94.11
UNSPSC Code:
12352104
NACRES:
NA.31
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-632-7
Beilstein/REAXYS Number:
969616
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Grade:
Molecular Biology
Bp:
182 °C (lit.)
Vapor pressure:
0.09 psi ( 55 °C), 0.36 mmHg ( 20 °C)
964,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
Molecular Biology
Quality Segment
vapor density
3.24 (vs air)
vapor pressure
0.09 psi ( 55 °C), 0.36 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.0% (GC)
form
crystals
autoignition temp.
1319 °F
does not contain
preservative
expl. lim.
8.6 %
impurities
≤2 ppm Mg, ≤5 ppm Pb
color
white to off-white
bp
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
density
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
suitability
suitable for molecular biology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChI key
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... GABRA1(2554)
Application
Phenol has been used:
  • in solid-phase peptide synthesis[1]
  • as a component of DNA extraction buffer
  • as a component of Alexander′s stain solution
Biochem/physiol Actions
Phenol is majorly used in cosmetics and pharmaceuticals. Phenol pollutes water bodies and inhibits the γ-aminobutyric acid receptor (GABAAR)-coupled chloride ATPase function in the fish brain.
Packaging
Redistilled and packaged under nitrogen in amber bottles.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
33517328111P5566
Phenol Molecular Biology
Sigma-Aldrich
P1037
Phenol
Phenol puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., 99.0-100.5%
Sigma-Aldrich
33517
Phenol
Phenol unstabilized, purified by redistillation, ≥99%
Sigma-Aldrich
328111
Phenol
Phenol BioXtra, ≥99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
P5566
Phenol
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
grade
Molecular Biology
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
grade
-
grade
-
assay
≥99.0% (GC)
assay
99.0-100.5%, 99.5-100.5% (GC)
assay
≥99%
assay
≥99.5% (GC)
form
crystals
form
solid
form
crystalline (solid), crystals, liquid (after melt)
form
powder
impurities
≤2 ppm Mg, ≤5 ppm Pb
impurities
≤0.001% heavy metals (as Pb), ≤0.01% non-volatile matter, ≤0.05% m-cresol (GC), ≤0.05% o-cresol (GC), ≤0.05% p-cresol (GC), ≤0.2% water (Karl Fischer)
impurities
-
impurities
-
bp
182 °C (lit.)
bp
180-181 °C, 182 °C (lit.)
bp
181 °C, 182 °C (lit.)
bp
182 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phenol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
target_organs
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
177.8 °F - closed cup
flash_point_c
81 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Související obsah
Effect of phenol on the GABAAR-coupled Cl-/HCO3-ATPase from fish brain: An in vitro approach on the enzyme function
Menzikov SA
Toxicology in vitro, 46(1), 129-136 (2018)
Rapid separation of Arabidopsis male gametophyte developmental stages using a Percoll gradient
Duplakova N, et al.
Nature Protocols, 11(10), 1817-1817 (2016)
Comparative QSAR evidence for a free-radical mechanism of phenol-induced toxicity
Hansch C, et al.
Chemico-Biological Interactions, 127(1), 61-72 (2000)
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
P1037-100G04061835547319
P1037-500G04061835547333
P1037-25G04061835547326
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Hi, I would like to buy a Water-saturated phenol with pH around 4. Can you send me a link for exactly this product, please? Thanks a lot!
    1 answer
    1. Water-saturated phenol is available in two product options. Product P9346 (Liquified Phenol) and Product 843984 (Phenol, 90% solution in water). Both options are approximately 90 percent phenol and 10 percent water by weight. Water-saturated phenol typically has a pH of approximately 4; however, pH is not one of the Quality Control specifications for either product. Please see the links below to review each of these product options:
      P9346
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sial/p9346
      842983
      https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/843984
      Note that this does not refer to a buffer-equilibrated phenol... these products are simply water plus phenol.