Přeskočit na
P5566
Phenol
BioXtra, ≥99.5% (GC)
Synonyma:
Hydroxybenzene
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 110,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 240,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
7 450,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
C6H5OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
94.11
UNSPSC Code:
12352104
NACRES:
NA.31
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-632-7
Beilstein/REAXYS Number:
969616
MDL number:
eCl@ss:
39023301
Assay:
≥99.5% (GC)
1 110,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
3.24 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.09 psi ( 55 °C), 0.36 mmHg ( 20 °C)
product line
BioXtra
assay
≥99.5% (GC)
autoignition temp.
1319 °F
contains
0.15% H3PO2 as stabilizer
expl. lim.
8.6 %
ash
≤0.05%
color
white
bp
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
density
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ba: ≤0.0005%, Bi: ≤0.0005%, Ca: ≤0.001%, Cd: ≤0.0005%, Co: ≤0.0005%, Cr: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Li: ≤0.0005%, Mg: ≤0.0005%, Mn: ≤0.0005%, Mo: ≤0.0005%, Na: ≤0.005%, Ni: ≤0.0005%, Pb: ≤0.0005%, Sr: ≤0.0005%, Zn: ≤0.0005%
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChI key
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... GABRA1(2554)
General description
Phenol is a predominant pollutant in the environment. Phenol is also used in cosmetic and pharmaceutical industry. Phenol pollutes water bodies and inhibits the γ-amino butyric acid receptor (GABAAR)-coupled chloride ATPase function in the fish brain.
Application
Phenol has been used:
  • in the preparation chromotrope 2R staining solution.
  • as a reagent in α-amylase inhibitory activity.
  • as a standard in calibration of NMR spectra.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
7760724232216017
Phenol BioXtra, ≥99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
P5566
Phenol
Phenol BioUltra, Molecular Biology, TE-saturated, ~73% (T)
Sigma-Aldrich
77607
Phenol
Phenol ACS reagent, ≥99.0%
Sigma-Aldrich
242322
Phenol
Phenol puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.5-100.5% (GC)
Sigma-Aldrich
16017
Phenol
description
BioXtra, ≥99.5% (GC)
description
BioUltra, Molecular Biology, TE-saturated, ~73% (T)
description
ACS reagent, ≥99.0%
description
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.5-100.5% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
~73% (T)
assay
≥99.0%
assay
99.5-100.5% (GC)
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
solubility
water: soluble 84 g/L at 20 °C
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
bp
182 °C (lit.)
bp
182 °C (lit.)
bp
182 °C (lit.)
bp
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
density
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phenol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
target_organs
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
flash_point_f
177.8 °F - closed cup
flash_point_c
81 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?