Přeskočit na
328111
Phenol
≥99%, crystals, liquid (after melt), crystalline (solid), unstabilized, purified by redistillation
Synonyma:
Hydroxybenzene
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 880,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 110,00 Kč
2 332,50 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
C6H5OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
94.11
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352104
EC Number:
203-632-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
969616
Assay:
≥99%
Form:
crystalline (solid), crystals, liquid (after melt)
1 880,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Phenol, unstabilized, purified by redistillation, ≥99%
vapor density
3.24 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.09 psi ( 55 °C), 0.36 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99%
form
crystalline (solid), crystals, liquid (after melt)
autoignition temp.
1319 °F
purified by
redistillation
expl. lim.
8.6 %
bp
181 °C, 182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
solubility
water: soluble 84 g/L at 20 °C
density
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChI key
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... GABRA1(2554)
General description
Phenol is the simplest aromatic alcohol building block.
Application
Phenol may be used as a phase-transfer catalyst in electrolyte solutions of the lithium-O2 battery to promote solution phase discharge.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
18545024232216017
Phenol unstabilized, purified by redistillation, ≥99%
Sigma-Aldrich
328111
Phenol
Phenol unstabilized, ReagentPlus®, ≥99%
Sigma-Aldrich
185450
Phenol
Phenol ACS reagent, ≥99.0%
Sigma-Aldrich
242322
Phenol
Phenol puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.5-100.5% (GC)
Sigma-Aldrich
16017
Phenol
description
unstabilized, purified by redistillation, ≥99%
description
unstabilized, ReagentPlus®, ≥99%
description
ACS reagent, ≥99.0%
description
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.5-100.5% (GC)
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥99.0%
assay
99.5-100.5% (GC)
solubility
water: soluble 84 g/L at 20 °C
solubility
water: soluble 84 g/L at 20 °C
solubility
water: soluble 84 g/L at 20 °C
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
40-42 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
bp
181 °C, 182 °C (lit.)
bp
182 °C (lit.)
bp
182 °C (lit.)
bp
182 °C (lit.)
density
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phenol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
target_organs
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
174.2 °F - closed cup
flash_point_c
79.0 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
  1. How to prepare 8% phenol (w/w)?
    1 answer
    1. Assuming that water is the solvent, 80 grams of phenol may be added to 920 grams of water to prepare 1 liter of an 8% phenol (w/w) solution.