Přeskočit na
96454
Zinc
powder, purum
Synonyma:
Zn
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
250 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
918,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 200,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
Zn
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
65.39
UNSPSC Code:
11101719
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
918,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Zinc, purum, powder
vapor pressure
1 mmHg ( 487 °C)
Quality Level
grade
purum
form
powder
reaction suitability
core: zinc, reagent type: catalyst
resistivity
5.8 μΩ-cm, 20°C
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
density
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Zn]
InChI
1S/Zn
InChI key
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Application
Zinc powder is generally used as a reagent for the Clemmensen reduction of ketones.
It can also be used as a:
  • Reducing agent in the preparation of graphene from graphene oxide using ultrasonication method.
  • Reducing agent in the oxidation of benzene to phenol by vanadium substituted heteropolyacid catalyst and oxygen oxidant.
  • Reactant in the preparation of alkyl zinc reagents by direct insertion of zinc powder into unactivated alkyl bromides and chlorides.
  • Catalyst in selective Fries rearrangement of acetylated phenols.
Other Notes
Reagent for the Clemmensen reduction of ketones and the Reformansky reaction
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
243469209988565148
Zinc purum, powder
Sigma-Aldrich
96454
Zinc
Zinc granular, 20-30 mesh, ACS reagent, ≥99.8%
Sigma-Aldrich
243469
Zinc
Zinc dust, <10 μm, ≥98%
Sigma-Aldrich
209988
Zinc
Zinc granular, 30-100 mesh, 99%
Sigma-Aldrich
565148
Zinc
reaction suitability
core: zinc, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: zinc, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: zinc, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: zinc, reagent type: catalyst
form
powder
form
granular
form
dust
form
granular
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
density
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
bp
907 °C (lit.)
bp
907 °C (lit.)
bp
907 °C (lit.)
bp
907 °C (lit.)
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
One-pot reductive cleavage of exo-olefin to methylene with a mild ozonolysis-Clemmensen reduction sequence.
Xu S, et al.
Tetrahedron Letters, 51(34), 4534-4537 (2010)
Selective Fries rearrangement catalyzed by zinc powder.
Paul S and Gupta M
Synthesis, 2004(11), 1789-1792 (2004)
Zinc powder as an effective reducing reagent during liquid-phase oxidation of benzene to phenol using molecular oxygen over V-substituted heteropoly acid catalysts.
Sumimoto S, et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 45(22), 7444-7450 (2006)
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
96454-1KG04061835564002
96454-250G04061835555659
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. What is the particle size of this Zn powder?
    1 answer
    1. The particle size of this product is not determined. However, historical data indicates a range of 6-9 microns.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?