Přeskočit na
565148
Zinc
99%, granular, 30-100 mesh
Synonyma:
Zn
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 200,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
Zn
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
65.39
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
11101719
EC Number:
231-175-3
MDL number:
3 200,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Zinc, granular, 30-100 mesh, 99%
vapor pressure
1 mmHg ( 487 °C)
Quality Segment
assay
99%
form
granular
reaction suitability
core: zinc, reagent type: catalyst
resistivity
5.8 μΩ-cm, 20°C
particle size
30-100 mesh
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
density
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Zn]
InChI
1S/Zn
InChI key
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Application
Used as reducing agent; used for preparation of organozinc reagents
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
26635320998831653
Zinc granular, 30-100 mesh, 99%
Sigma-Aldrich
565148
Zinc
Zinc pieces, 2-14 mesh, 99.9% trace metals basis
Sigma-Aldrich
266353
Zinc
Zinc dust, <10 μm, ≥98%
Sigma-Aldrich
209988
Zinc
Zinc puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.9%, granular
Sigma-Aldrich
31653
Zinc
reaction suitability
core: zinc, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: zinc, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: zinc, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: zinc, reagent type: catalyst
assay
99%
assay
99.9% trace metals basis
assay
≥98%
assay
≥99.9%
form
granular
form
pieces
form
dust
form
granular
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
density
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
7440-66-6
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)