Merck
209988
Zinc
≥98%, dust, <10 μm
Synonyma:
Zn
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
Zn
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
65.39
UNSPSC Code:
11101719
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Zinc, dust, <10 μm, ≥98%
vapor pressure
1 mmHg ( 487 °C)
Quality Segment
assay
≥98%
form
dust
reaction suitability
core: zinc, reagent type: catalyst
resistivity
5.8 μΩ-cm, 20°C
particle size
<10 μm
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
density
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Zn]
InChI
1S/Zn
InChI key
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
General description
Zinc is an inexpensive, readily available versatile reagent in organic reactions and is commonly used as a reducing agent in organic synthesis. Zinc dust is used to reduce carbonyls, carbon-halide bonds, carbon-oxygen bonds, alkynes, and heteroatom bonds such as N-N and N-O bonds. It is also used to prepare various organozinc reagents. Additionally, Zinc has been used in several well-known named reactions, like the Reformatsky reaction, the Knorr pyrrole synthesis, the Serini reaction, and the Simmons-Smith cyclopropanation.
Application
Reducing agent; used for preparation of organozinc reagents, Reformatsky reagents, and the Simmons-Smith reagent (cyclopropanation).
Zinc is also used as a:
  • Reductant in the hydrothermal CO2 reduction to formic acid in batch reactors.
  • Catalyst in the synthesis of propargylamines by one pot, three component coupling of aldehydes, amines and alkynes in acetonitrile.
Piktogramy
Environment
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)