Vybrat velikost
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
100 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 420,00 Kč |
500 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 3 280,00 Kč |
2 kg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 11 100,00 Kč |
O této položce
1 420,00 Kč
Název produktu
Zinc, granular, 20-40 mesh, ACS reagent, ≥99.8%
grade
ACS reagent
Quality Segment
vapor pressure
1 mmHg ( 487 °C)
assay
≥99.8%
form
granular
reaction suitability
core: zinc, reagent type: catalyst
resistivity
5.8 μΩ-cm, 20°C
particle size
20-40 mesh
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
density
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Fe: ≤0.01%, Pb: ≤0.01%
suitability
passes application test for determination of arsenic (As)
SMILES string
[Zn]
InChI
1S/Zn
InChI key
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- organozinc reagents commonly used in Negishi or Fukuyama couplings
- Reformatsky reagents
- Simmons-Smith reagents
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description granular, 20-40 mesh, ACS reagent, ≥99.8% | description dust, <10 μm, ≥98% | description granular, 30-100 mesh, 99% | description puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.9%, granular |
| assay ≥99.8% | assay ≥98% | assay 99% | assay ≥99.9% |
| reaction suitability core: zinc, reagent type: catalyst | reaction suitability core: zinc, reagent type: catalyst | reaction suitability core: zinc, reagent type: catalyst | reaction suitability core: zinc, reagent type: catalyst |
| form granular | form dust | form granular | form granular |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| bp 907 °C (lit.) | bp 907 °C (lit.) | bp 907 °C (lit.) | bp 907 °C (lit.) |
| cation traces Fe: ≤0.01%, Pb: ≤0.01% | cation traces - | cation traces - | cation traces As: ≤0.1 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Cu: ≤10 mg/kg, Fe: ≤20 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Sn: ≤10 mg/kg |
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
7440-66-6
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?