Přeskočit na
88652
Thioglycolic acid solution
~80% in H2O, for spectrophotometric det. of palladium, iron, uranium(VI), molybdates and nitrites
Synonyma:
Mercaptoacetic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 260,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
HSCH2COOH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
92.12
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
506166
3 260,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
liquid
Quality Segment
quality
for spectrophotometric det. of palladium, iron, uranium(VI), molybdates and nitrites
concentration
~80% in H2O
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
refractive index
n20/D 1.471
density
1.265 g/mL at 20 °C
SMILES string
OC(=O)CS
InChI
1S/C2H4O2S/c3-2(4)1-5/h5H,1H2,(H,3,4)
InChI key
CWERGRDVMFNCDR-UHFFFAOYSA-N
General description
Thioglycolic acid is an organic colourless compound with thiol and carboxylic acid as functional group. It is mainly used to make depilatories. It is considered to be corrosive to metals and tissues.
Application
Mercaptoacetic acid has been used as a stabilizer for preparation of silver colloids, in a UV-vis spectroscopy study to establish stable and highly surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS)-active silver colloids.
Other Notes
Reagent for the extraction and spectrophotometric determination of various transition metals, e.g. Pd; W; Mo; Ti[1]
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
T6750T37581.00700
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
liquid
form
-
form
liquid
form
-
quality
for spectrophotometric det. of palladium, iron, uranium(VI), molybdates and nitrites
quality
-
quality
-
quality
-
density
1.265 g/mL at 20 °C
density
1.25 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.326 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.325 g/cm3 at 20 °C
refractive index
n20/D 1.471
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.505 (lit.)
refractive index
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thioglycolic acid solution
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
266.0 °F - closed cup
flash_point_c
130 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
88652-1L04061833065143
88652-250ML04061833065150