Přeskočit na
T3758
Thioglycolic acid
98%, liquid
Thioglycolic acid
Synonyma:
Mercaptoacetic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 880,00 Kč
500 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 820,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
HSCH2COOH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
92.12
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
200-677-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
506166
Assay:
98%
Form:
liquid
1 880,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Thioglycolic acid, 98%
vapor density
3.2 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.4 mmHg ( 25 °C)
assay
98%
form
liquid
autoignition temp.
662 °F
color
clear colorless
refractive index
n20/D 1.505 (lit.)
pH
(1,5 at 10 g/l at 20 °C)
bp
96 °C/5 mmHg (lit.)
mp
−16 °C (lit.)
solubility
water: soluble 1.000 g/L at 20 °C
density
1.326 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, thiol
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CS
InChI
1S/C2H4O2S/c3-2(4)1-5/h5H,1H2,(H,3,4)
InChI key
CWERGRDVMFNCDR-UHFFFAOYSA-N
General description
Thioglycolic acid is a mercaptocarboxylic acid that serves as a stabilizer, reducing agent, and ligand.
Application
Thioglycolic acid may be used as a sulfur source for the synthesis of metal sulfide nanostructures via hydrothermal process.
Disclaimer
At room temperature, concentrations over approximately 70% in water tend to form 1-2% thioglycolides per month, which hydrolyze to the original free compound when made acid or alkaline. The 70% solution oxidizes in air, but is stable at room temperature when tightly closed. Thioglycolate salts may also lose purity on storage. The exclusion of air does not materially improve stability.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
5280561.007008.22336
assay
98%
assay
≥99%
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
liquid
form
-
form
-
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
pH
(1,5 at 10 g/l at 20 °C)
pH
-
pH
1 (20 °C in H2O)
pH
1 (20 °C in H2O)
solubility
water: soluble 1.000 g/L at 20 °C
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thioglycolic acid
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
266.0 °F - closed cup
flash_point_c
130 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Reduction of [Cp2? Mo2O5] by thioglycolic acid in an aqueous medium: Synthesis and structure of [{Cp* Mo (?-SCH2COO)} 2 (?-S)]
Demirhan F, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 691, 648-654 (2006)
Controllable synthesis of wurtzite ZnS nanorods through simple hydrothermal method in the presence of thioglycolic acid.
Salavati-Niasari M, et al.
J. Alloy Compounds, 475(1-2), 782-788 (2009)
Shape selective hydrothermal synthesis of tin sulfide nanoflowers based on nanosheets in the presence of thioglycolic acid.
Salavati-Niasari M & Davar F.
J. Alloy Compounds, 492(1-2), 570-575 (2010)
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
T3758-500ML04061837373435
T3758-100ML04061837373428
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review