Přeskočit na
73490
Nitron
for spectrophotometric det. of nitrate and perchlorate, ≥97.0%
Synonyma:
1,4-Diphenyl-3-phenylamino-1,2,4-triazolium hydroxide inner salt, 3,5,6-Triphenyl-2,3,5,6-tetraazabicyclo[2.1.1]hex-1-ene, 4,5-Dihydro-2,4-diphenyl-5-(phenylimino)-1H-1,2,4-triazolium hydroxide inner salt
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
50 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
15 900,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C20H16N4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
312.37
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
218-724-2
Beilstein/REAXYS Number:
3913543
MDL number:
Assay:
≥97.0% (NT), ≥97.0%
Form:
solid
15 900,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥97.0% (NT), ≥97.0%
form
solid
quality
for spectrophotometric det. of nitrate and perchlorate
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
impurities
≤3% water
mp
189-190 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[N-]1N(C=[N+](c2ccccc2)\C1=N\c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C20H16N4/c1-4-10-17(11-5-1)21-20-22-24(19-14-8-3-9-15-19)16-23(20)18-12-6-2-7-13-18/h1-16H
InChI key
CWGBFIRHYJNILV-UHFFFAOYSA-N
Application
For spectrophotometric determination of nitrate and perchlorate
Other Notes
Reagent for the precipitation of anions; reagent for the spectrophotometric determination of nitrate and perchlorate by a difference method; Reagent for the determination of traces of gold
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
82950B34656246425
Nitron for spectrophotometric det. of nitrate and perchlorate, ≥97.0%
Supelco
73490
Nitron
Biphenyl ReagentPlus®, 99.5%
Sigma-Aldrich
B34656
Biphenyl
assay
≥97.0% (NT)
assay
97.0%
assay
99.5%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
189-190 °C (dec.) (lit.)
mp
≥300 °C
mp
68-70 °C (lit.)
mp
104-107 °C (lit.)
form
solid
form
solid
form
flakes, powder or crystals
form
solid
quality
for spectrophotometric det. of nitrate and perchlorate
quality
for spectrophotometric det. of Fe
quality
-
quality
-
impurities
≤3% water
impurities
~7% water
impurities
-
impurities
-
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Microchemical Journal, Devoted to the Application of Microtechniques in All Branches of Science, 24, 439-439 (1979)
Mikrochimica Acta, 758-758 (1972)
S. Shahine et al.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 276, 380-380 (1975)
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
73490-5G04061835294312
73490-50G04061832921006