Přeskočit na
70720
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride monomethanolate
for spectrophotometric det. of nitrate and nitrite, ≥99.0%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
7 420,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
23 500,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
C10H7NHCH2CH2NH2 · 2HCl · MeOH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
291.22
UNSPSC Code:
23151816
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3707471
7 420,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥99.0% (AT), ≥99.0%
form
crystals
quality
for spectrophotometric det. of nitrate and nitrite
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
ign. residue
≤0.05%
mp
196-199 °C (dec.)
SMILES string
Cl.Cl.CO.NCCNc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H14N2.CH4O.2ClH/c13-8-9-14-12-7-3-5-10-4-1-2-6-11(10)12;1-2;;/h1-7,14H,8-9,13H2;2H,1H3;2*1H
InChI key
YUMCJWVZLMGNTD-UHFFFAOYSA-N
General description
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride is a hygroscopic analytical reagent generally suitable for determination of drugs, pharmaceuticals with free primary aromatic amino group, sulpha drugs and local anaesthetics. It may decompose on exposure to light.
Application
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride monomethanolate may be used to study antimicrobial effects against bacteria.[1]
Other Notes
Reagent used in the simultaneous spectrophotometric determination of nitrite and nitrate by flow injection analysis
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
222488N912533461
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
form
crystals
form
solid
form
powder
form
powder
quality
for spectrophotometric det. of nitrate and nitrite
quality
-
quality
-
quality
-
assay
≥99.0% (AT)
assay
>98%
assay
≥98%
assay
≥98% (calc with ref. to anhyd. subst.)
mp
196-199 °C (dec.)
mp
194-198 °C (dec.) (lit.)
mp
194-198 °C (dec.) (lit.)
mp
194-198 °C (dec.) (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Simultaneous spectrophotometric determination of nitrite and nitrate by flow injection analysis
L. Anderson
Analytica Chimica Acta, 110, 123-123 (1979)
Role of Chemical and Analytical Reagents in Colorimetric Estimation of Pharmaceuticals-A Review.
Somsubhra Ghosh et al.
International Journal of Medicine and Pharmaceutical Research, 1(5), 433-445 (2013)
E E L Lewis et al.
International journal of cosmetic science, 40(2), 148-156 (2018-01-23)
Examination of the skin barrier repair/wound healing process using a living skin equivalent (LSE) model and matrix-assisted laser desorption/ionization-mass spectrometry imaging (MALDI-MSI) to identify lipids directly involved as potential biomarkers. These biomarkers may be used to determine whether an in
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
70720-25G04061835294305
70720-100G04061832843001