Přeskočit na
222488
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride
ACS reagent grade, >98%, solid
Synonyma:
2-(1-Naphthylamino)ethylamine dihydrochloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 550,00 Kč
10 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 920,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 810,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
24 400,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
104 900,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
C10H7NHCH2CH2NH2 · 2HCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
259.17
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
215-981-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3707471
Assay:
>98%
Form:
solid
1 550,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride, ACS reagent, >98%
grade
ACS reagent
Quality Segment
assay
>98%
form
solid
impurities
≤5% water
mp
194-198 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: passes test
suitability
passes test for sensitivity to sulfanilamide
functional group
amine
SMILES string
Cl.Cl.NCCNc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H14N2.2ClH/c13-8-9-14-12-7-3-5-10-4-1-2-6-11(10)12;;/h1-7,14H,8-9,13H2;2*1H
InChI key
MZNYWPRCVDMOJG-UHFFFAOYSA-N
General description
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride (NEDA·2HCl) acts as donor molecule and forms charge transfer (CT) complexes with π-acceptors (quinol and picric acid), σ-acceptors (iodine) and vacant orbital acceptors (tin(IV) tetrachloride and zinc chloride). These complexes were investigated by positron annihilation lifetime spectroscopy (PAL).
Application
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride has been used for the preparation of staining solution for the visualization of the reaction product(s) of starch active enzymes, containing α-1, 4 linked and α-1, 6 linked glucose by thin layer chromatography. It has also been used in modified Saville and Griess assays.
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride may be used in the synthesis of 5-[1,2]dithiolan-3-yl-pentanoic acid [2-(naphthalene-1-ylamino)-ethyl]amide (DPAN) by reacting with (±)-1,2-dithiolane-3-pentanoic acid in the presence of N-(3-dimethylaminopropyl)-N′-ethylcarbodiimide hydrochloride and N-hydroxysuccinimide. The solution formed by dissolving N-(1-naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride in sulfuric acid-methanol may be used as a reagent for the detection of sugars at nanoscale on thin-layer plates.
Coupling agent for the spectrophotometric determination of aminophenols, phenylenediamines, dinitroanilines, chloroanilines, thiols, and sulfonamides.
Solution of N-(1-naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride in sulfuric acid-methanol may be employed for the quantitation of sugars.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
N912533461127019
description
ACS reagent, >98%
description
≥98%
description
ACS reagent, ≥98%
description
95%
assay
>98%
assay
≥98%
assay
≥98%, ≥98% (calc with ref. to anhyd. subst.)
assay
95%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
solubility
H2O: passes test
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
solid
form
powder
form
powder
form
liquid
mp
194-198 °C (dec.) (lit.)
mp
194-198 °C (dec.) (lit.)
mp
194-198 °C (dec.) (lit.)
mp
-
grade
ACS reagent
grade
-
grade
ACS reagent
grade
-
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?