Přeskočit na
1.09728
Pyridine
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonyma:
Pyridine, Azine, Azabenzene
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
638,00 Kč
500 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 260,00 Kč
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 570,00 Kč
2.5 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
11 600,00 Kč
25 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
67 500,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
436 700,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H5N
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
79.10
UNSPSC Code:
12191501
EC Index Number:
203-809-9
NACRES:
NB.21
MDL number:
Assay:
≥99.5% (GC)
Grade:
ACS reagent
Bp:
115 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
26.7 hPa ( 25 °C)
638,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Packaging: Glass bottle
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. Ph. Eur.
vapor pressure
26.7 hPa ( 25 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
482 °C
potency
891 mg/kg LD50, oral (Rat), 1121 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.002% Ammonia (NH3), ≤0.01% Piperidine (GC), ≤0.1% Water, ≤0.2% 2-Picoline (GC)
evapn. residue
≤0.002%
color
clearAPHA: ≤10
pH
8.81 (20 °C in H2O)
bp
115 °C/1013 hPa
mp
-42 °C
transition temp
flash point 17 °C
density
0.982 g/cm3 at 20 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0005%, sulfate (SO42-): ≤0.0005%
cation traces
Al: ≤0.00005%, B: ≤0.000002%, Ba: ≤0.00001%, Ca: ≤0.00005%, Cd: ≤0.000005%, Co: ≤0.000002%, Cr: ≤0.000002%, Cu: ≤0.000002%, Fe: ≤0.00001%, Mg: ≤0.00001%, Mn: ≤0.000002%, Ni: ≤0.000002%, Pb: ≤0.00001%, Sn: ≤0.00001%, Zn: ≤0.00001%
SMILES string
n1ccccc1
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H
InChI key
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
General description
EMSURE grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
Application
  • Enantioselective separation of amino acids as biomarkers indicating life in extraterrestrial environments.: Research on using pyridine-based chromatography for the enantioselective separation of amino acids, which can help in the search for extraterrestrial life by analyzing amino acid chirality (Pietrogrande, 2013).
Analysis Note
Purity (GC): ≥ 99.5 %
Identity (IR): conforms
Appearance: clear
Color: ≤ 10 Hazen
Solubility in water: conforms
Boiling point: 114 - 116 °C
Reducing substances: conforms
Ammonia (NH₃): ≤ 0.002 %
2-Picoline (GC): ≤ 0.2 %
Piperidine (GC): ≤ 0.01 %
Chloride (Cl): ≤ 0.0005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.0005 %
Al (Aluminium): ≤ 0.00005 %
B (Boron): ≤ 0.000002 %
Ba (Barium): ≤ 0.00001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.00005 %
Cd (Cadmium): ≤ 0.000005 %
Co (Cobalt): ≤ 0.000002 %
Cr (Chromium): ≤ 0.000002 %
Cu (Copper): ≤ 0.000002 %
Fe (Iron): ≤ 0.00001 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.00001 %
Mn (Manganese): ≤ 0.000002 %
Ni (Nickel): ≤ 0.000002 %
Pb (Lead): ≤ 0.00001 %
Sn (Tin): ≤ 0.00001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.00001 %
Evaporation residue: ≤ 0.002 %
Water: ≤ 0.1 %
Other Notes
Discover EMSURE - to be more than sure!
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
1.94601360570PHR1558
Pyridine for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Supelco
1.09728
Pyridine
Pyridine for analysis EMPARTA® ACS
Supelco
1.94601
Pyridine
Pyridine ACS reagent, ≥99.0%
Sigma-Aldrich
360570
Pyridine
Pyridine Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1558
Pyridine
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.0%
assay
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
autoignition temp.
482 °C
autoignition temp.
482 °C
autoignition temp.
899 °F
autoignition temp.
899 °F
vapor pressure
26.7 hPa ( 25 °C)
vapor pressure
26.7 hPa ( 25 °C)
vapor pressure
10 mmHg ( 13.2 °C), 20 mmHg ( 25 °C)
vapor pressure
10 mmHg ( 13.2 °C), 20 mmHg ( 25 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pyridine
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
68.0 °F - closed cup
flash_point_c
20 °C - closed cup
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
20159-100ML-F04061837885556
20159-500ML-F04061837885563
230707-18L-C04061837880674
230707-100ML04061837880667
230707-20L04061837880698
230707-18L-KL04061837880681
230707-4X25ML04061837880704
230707-4X100ML04061838782854
230707-8L04061837880728
302120-PZ04061823822282
710776-100ML04061837674976
186171-4X25ML04061838757951
186171-800ML04061837880018
939412-100ML04065271876675
230707-PZ04061826597293
230715-800ML04061837880766
230707-800ML04061837880711
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?