O této položce
grade
ACS reagent
Quality Segment
vapor density
2.72 (vs air)
vapor pressure
10 mmHg ( 13.2 °C), 20 mmHg ( 25 °C)
assay
≥99.0%
form
liquid
autoignition temp.
899 °F
expl. lim.
12.4 %
dilution
(for analytical testing)
impurities
Reducing substances, passes test, ≤0.002% NH3, 0.1% water
evapn. residue
≤0.002%
refractive index
n
pH
8.5 (25 °C, 15.82 g/L)
bp
115 °C (lit.)
mp
−42 °C (lit.)
solubility
water: soluble
density
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.001%
cation traces
Cu: ≤5 ppm
SMILES string
C1=CN=CC=C1
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H
InChI key
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
General description
Premium ACS Solvents: Our solvents meet or exceed the stringent standards set by the American Chemical Society, ensuring high quality and reliability for your laboratory applications.
Replicable and Publishable Results: Designed for consistency, our solvents deliver results that can be reliably reproduced, making them ideal for research that requires publication.
Versatile Applications: Suitable for routine chemical synthesis, drying, purification, and critical labware cleaning, our solvents cater to a wide range of research needs in the laboratory.
Application
Packaging
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pyridine
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
68.0 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
20 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
110-86-1
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?