Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 1 L | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 7 510,00 Kč | |
| 2 L | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 11 600,00 Kč |
O této položce
7 510,00 Kč
Název produktu
Acetonitrile, for UHPLC-MS LiChrosolv®
Quality Segment
agency
suitable for ASTM® 7968, suitable for ASTM® 7979, suitable for DIN 38407-42, suitable for EPA 1633, suitable for EPA 8327, suitable for GB 31604.35-2016, suitable for GB 5009.253-2016, suitable for ISO 21675 2019
reg. compliance
suitable for FDA C-010.02
vapor density
1.41 (vs air)
vapor pressure
72.8 mmHg ( 20 °C), 97 hPa ( 20 °C)
product line
LiChrosolv®
assay
≥99.9% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
524 °C, 973 °F
expl. lim.
16 %
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, UHPLC: suitable
refractive index
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
transition temp
flash point 2 °C
density
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC#N
application(s)
PFAS testing
format
neat
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
General description
Acetonitrile is a polar aprotic solvent, which is used as an intermediate in organic synthesis. It has a low viscosity, high elution strength and miscibility in water that make it viable in many chromatography systems. It can also be utilized in spectrophotometric and fluorimetric technques.
Application
Featured as a solvent in screening of benzofurans and ethylphenidate psychostimulants in serum, urine, and hair samples by UHPLC-MS/MS.
The product is an organic solvent, used as a mobile phase/extraction solvent in the ultra-high performance liquid chromatorgraphy - tandem mass spectrometry (UHPLC-MS/MS) analysis of pesticides in tobacco samples.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| technique(s) HPLC: suitable, UHPLC: suitable, LC/MS: suitable | technique(s) HPLC: suitable, LC/MS: suitable | technique(s) mass spectrometry (MS): suitable | technique(s) - |
| assay ≥99.9% (GC) | assay ≥99.9% (GC) | assay ≥99.92% | assay ≥99.9% (GC) |
| application(s) PFAS testing | application(s) PFAS testing | application(s) PFAS testing | application(s) PFAS testing |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| density 0.786 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.786 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.786 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.786 g/mL at 25 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetonitrile
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
flash_point_f
35.6 °F - closed cup
flash_point_c
2.0 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
75-05-8
Sortimentní položky
Zjistěte, jak výběr filtru a filtrace vzorku a mobilní fáze ovlivňují protitlak HPLC a životnost kolony.
Extract pantothenic acid (vitamin B5) from infant formula and quantify via LC-MS/MS using Ascentis® Express C18 UHPLC column per GB 5009.210-2023.
Polární grafitický uhlík umožňuje UHPLC separaci vysoce polárních pesticidů, herbicidů a metabolitů vitaminu D, čímž rozšiřuje možnosti kapalinové chromatografie.
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 1037252002 | 04054839477218 |
| 1037251002 | 04054839477201 |