Přeskočit na
1.00029
Acetonitrile
≥99.9% (GC), suitable for LC/MS, LiChrosolv®
Acetonitrile
Synonyma:
Methyl cyanide, Anhydrous ACN, Dry MeCN
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 620,00 Kč
2.5 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 490,00 Kč
4 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
15 900,00 Kč
10 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
20 600,00 Kč
30 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
38 500,00 Kč
185 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
217 700,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
CH3CN
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
41.05
NACRES:
NA.03
EC Index Number:
200-835-2
UNSPSC Code:
12191502
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
741857
Assay:
≥99.9% (GC)
Technique(s):
HPLC: suitable, LC/MS: suitable
Bp:
81-82 °C (lit.)
Vapor pressure:
72.8 mmHg ( 20 °C), 97 hPa ( 20 °C)
2 620,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Acetonitrile, hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
Quality Segment
agency
suitable for ASTM® 7968, suitable for ASTM® 7979, suitable for DIN 38407-42, suitable for EPA 1633, suitable for EPA 8327, suitable for GB 31604.35-2016, suitable for GB 5009.253-2016, suitable for ISO 21675 2019
reg. compliance
suitable for FDA C-010.02
vapor density
1.41 (vs air)
vapor pressure
72.8 mmHg ( 20 °C), 97 hPa ( 20 °C)
product line
LiChrosolv®
assay
≥99.9% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
524 °C, 973 °F
expl. lim.
16 %
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable
impurities
≤0.0001 meq/g Acidity, ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.01% Water, ≤10 ppb Al (Aluminium), ≤10 ppb Ca (Calcium), ≤10 ppb Fe (Iron), ≤10 ppb Mg (Magnesium), ≤5 ppb Any further metal (ICP-MS), ≤5 ppb K (Potassium), ≤50 ppb Na (Sodium)
evapn. residue
≤1.0 mg/L
color
APHA: ≤10
transmittance
191 nm, ≥25%, 195 nm, ≥85%, 200 nm, ≥96%, 215 nm, ≥98%, 230 nm, ≥99%
refractive index
n20/D 1.344 (lit.)
SMILES string
CC#N
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
transition temp
flash point 2 °C
density
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
PFAS testing
format
neat
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
General description
LiChrosolv hypergrade is accurately tested for LC-MS suitability, and meet all the requirements of modern LC-MS ionization methods (ESI/APCI - positive and negative mode). Thanks to their low level of ionic background and low ion suppression, LiChrosolv hypergrade solvents provide high reproducibility and high ionization efficiency. The packaging material has been improved to meet LC-MS quality requirements perfectly.
Application
Acetonitrile is used as a component:
  • Of the mobile phase in fast LC-MS quantification of illudane glycosides and analogs in bracken ferns.[1]
  • In the elution mixture to extract (fluoro)quinolone antibiotic compounds from the SDB-RPS extraction cartridge.
Preparation Note
Product filtered through a 0.2 μm filter
Other Notes
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Legal Information
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
1.142911.047261.00030
Acetonitrile hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
Supelco
1.00029
Acetonitrile
Acetonitrile isocratic grade for liquid chromatography LiChrosolv®
Supelco
1.14291
Acetonitrile
Acetonitrile tested for PFAS Methods LiChrosolv®
Supelco
1.04726
Acetonitrile
Acetonitrile gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv® Reag. Ph Eur
Supelco
1.00030
Acetonitrile
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
PFAS testing
application(s)
PFAS testing
application(s)
PFAS testing
application(s)
-
assay
≥99.9% (GC)
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99.9% (GC)
assay
≥99.9% (GC)
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
bp
81-82 °C (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetonitrile
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
flash_point_f
35.6 °F - closed cup
flash_point_c
2.0 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
75-05-8
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Protokoly
Catalyst screening kits, KitAlysis™, and TLC-MS analysis enable high-throughput synthesis and analysis for efficient reactions.
Thin layer chromatography coupled with mass spectrometry does not require substantial sample preparation. Energy drinks can be applied without dilution directly onto the TLC plate.
Qualitative Thin Layer Chromatography Analysis of Flavonoids and Quantification of Terpene Lactones in Ginkgo Biloba Extracts and Tablets
Zobrazit všechny protokoly
Sortimentní položky
Cílem této studie je vyvinout a ověřit metodu LC-ESI-iontové pasti-MS/MS pro identifikaci a kvantifikaci ethylglukuronidu (EtG) a ethylsulfátu (EtS) jako biomarkerů etanolu pro analýzu moči.
Přečtěte si tipy a triky pro výběr a přípravu vhodné pufrové mobilní fáze pro vaše HPLC separace a vývoj metod pro vzorky obsahující ionizovatelné sloučeniny.
Optimize serum samples for LC-MS/MS-based free testosterone determination using Supel™ BioSPME 96-pin device and validated equilibrium dialysis methods.
Zobrazit všechny články
Determination of (fluoro) quinolone antibiotic residues in pig kidney using liquid chromatography-tandem mass spectrometry: I. Laboratory-validated method.
Brigitte T, et al.
Journal of Chromatography A, 1088, 32-39 (2005)
Fast LC-MS quantification of ptesculentoside, caudatoside, ptaquiloside and corresponding pterosins in bracken ferns
Vaidotas K et al.
Journal of Chromatography. B, Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences, 1138, 121966-121966 (2020)
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
100029400004054839365393
100029918504054839495076
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Gdynia
    • Review 1
    • Votes 7
    5 out of 5 stars.
    Perfect ANC
    At spark-lab we have been using ACN for LC-MS / MS for years. It meets our quality requirements in 100%.
    Helpful?