Acetonitril
Acetonitril nebo methylkyanid je vysoce těkavé, aprotické polární organické rozpouštědlo. Acetonitril se používá v analytické chemii jako rozpouštědlo nebo mobilní fáze. Využívá se také jako rozpouštědlo při organických reakcích, například při syntéze alkylhydroperoxidů oxidací alkanů peroxidem vodíku za přítomnosti komplexů železa.
Acetonitril se také používá ve farmacii při syntéze, čištění a formulaci léčiv. Je zvláště užitečný pro léčiva, která jsou špatně rozpustná ve vodě nebo jiných běžných rozpouštědlech.
Acetonitril jako rozpouštědlo ve spektroskopii
Acetonitril se široce používá v různých spektroskopických technikách, včetně infračervené (IR) a nukleární magnetické rezonance (NMR). Používá se také jako rozpouštědlo v ultrafialové a viditelné (UV-Vis) spektroskopii díky své průhlednosti a relativně nízké UV absorpci ve srovnání s mnoha jinými rozpouštědly, což z něj činí vynikající volbu pro UV-Vis měření.
Deuterovaný acetonitril (acetonitril-d3): Acetonitril-d3 se spolu s trimethylsilanem nebo bez něj používá jako rozpouštědlo v infračervené (IR) a NMR spektroskopii a také jako náplň v technice vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC)-SPE (extrakce na pevné fázi)-NMR.
Acetonitril jako mobilní fáze v chromatografii
Jelikož acetonitril vykazuje nízkou viskozitu, vysokou eluční sílu a kompatibilitu s širokou škálou analytů, používá se jako součást mobilní fáze v mnoha chromatografických technikách, jako je HPLC, kapalinová chromatografie-hmotnostní spektrometrie (LC-MS), ultraúčinná kapalinová chromatografie (UHPLC) a v plynové chromatografii.
Acetonitril pro vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii (HPLC): Jako mobilní fáze se v HPLC používá acetonitril gradientové třídy nebo roztok acetonitrilu obsahující určitou koncentraci kyseliny trifluoroctové, kyseliny mravenčí, 2-propanolu nebo mravenčanu amonného.
Acetonitril jako referenční standard
Acetonitril se používá jako farmaceutický primární nebo sekundární referenční standard při stanovení alkoholu a jako zbytkové rozpouštědlo.