Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 860,00 Kč | |
| 250 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 3 180,00 Kč | |
| 1 L | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 14 600,00 Kč |
O této položce
2 860,00 Kč
Název produktu
Acetonitrile, for UHPLC, suitable for mass spectrometry (MS)
grade
HPLC grade
Quality Segment
agency
suitable for ASTM® 7968, suitable for ASTM® 7979, suitable for DIN 38407-42, suitable for EPA 1633, suitable for EPA 8327, suitable for GB 31604.35-2016, suitable for GB 5009.253-2016, suitable for ISO 21675 2019
reg. compliance
suitable for FDA C-010.02
vapor density
1.41 (vs air)
vapor pressure
72.8 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.92%
form
liquid
autoignition temp.
973 °F
expl. lim.
16 %
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
refractive index
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
density
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC#N
application(s)
PFAS testing
food and beverages
format
neat
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
General description
Its other applications include its use as a mobile phase additive and as an extraction solvent in liquid-liquid extraction (LLC), solid-phase extraction (SPE) and microextraction for chromatographic applications, etc.[1]
Application
- As an extraction solvent for the quantification of pesticide analytes in foodstuffs[4] and tea, industrial dyes in juice and wine by ultra-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UPLC-MS/MS).
- As an organic modifier in the determination of bisphenol A-diglycidyl ether, bisphenol F-diglycidyl ether and their derivatives in canned food and beverages by fast LC–MS/MS.[5]
Legal Information
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| application(s) PFAS testing | application(s) PFAS testing | application(s) PFAS testing | application(s) food and beverages |
| assay ≥99.92% | assay ≥99.9% (GC) | assay ≥99.8% (GC) | assay ≥99.8% (GC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| technique(s) mass spectrometry (MS): suitable | technique(s) HPLC: suitable, LC/MS: suitable, UHPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable |
| grade HPLC grade | grade - | grade HPLC grade | grade - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetonitrile
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
flash_point_f
35.6 °F - closed cup
flash_point_c
2.0 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
75-05-8
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Protokoly
Chromatographic technique identifies insulin variants efficiently, aiding in pharmacokinetics.
Sortimentní položky
LC-UV-MS workflow details teriparatide peptide mapping, including enzymatic digestion, separation conditions, and QTOF mass spectrometer identification.
Learn about UHPLC-MS analysis of trastuzumab on a BIOshell™ 160A peptide C18 column and discover reduced solvent consumption in peptide mapping using 1.5 mm I.D. columns.
Chromolith® RP-18e columns optimize Oligo Standard 6 separation with varied flow rates and ion-pairing reagent evaluation.
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 900667-1L | 04061837479991 |
| 900667-4X4L | 04061837480683 |
| 900667-100ML | 04061833179192 |
| 900667-250ML | 04061837480003 |